Merck
측류막
하이플로우™ 플러스 멤브레인은 진단 테스트 및 키트에 최적화된 멤브레인으로, 탁월한 일관성과 성능을 제공합니다. 측면 유동 분석법(Lateral Flow Assay)에 특화되어 최적화된 하이플로우™ 플러스 멤브레인은 시중의 다른 측면 유동 멤브레인 대비 가장 엄격한 사양으로 제조되며, 타의 추종을 불허하는 표면 품질을 자랑합니다. 하이플로우™ 플러스 멤브레인은 일관된 결과, 신뢰할 수 있는 배치 간 성능, 고정된 검사 실행 시간, 그리고 비특이적 배경 신호를 최소화한 선명한 포착/검사선을 위해 특별히 설계되었습니다. 하이플로우™ 플러스 멤브레인은 모든 측면 유동 검사 유형에 적합하며, 여러 편리한 속도와 형식으로 제공됩니다.
신속 측면 유동 분석 검사 스트립의 절단 단면도
측류식 검사 스트립에 적합한 원료 선택
막은 측면 유동 검사 스트립에 사용되는 가장 중요한 단일 재료입니다. 막의 물리적 및 화학적 특성은 모세관 유동 특성에 영향을 미칩니다. 모세관 유동 특성은 다시 시약 침착, 검출 민감도, 검출 특이도 및 검사선 일관성에 영향을 미칩니다. 막의 다른 물리적 특성은 완제품 테스트 스트립으로의 통합에 영향을 미칩니다. 머크의 가이드 "신속 측면 유동 테스트 스트립 - 제품 개발 시 고려 사항"에서 더 자세히 알아보십시오. 이 가이드는 측면 유동 테스트 스트립 설계의 핵심 측면, 특히 사용된 재료와 시약 및 제조 공정과의 통합에 대해 심층적으로 설명합니다. 이러한 원리를 이해하면 신속 측면 유동 테스트 개발을 위한 프레임워크를 마련하는 데 도움이 될 것입니다.
하이플로우™ 플러스 멤브레인 속도
시료 물질이 멤브레인 스트립을 따라 이동하는 속도는 멤브레인의 모세관 유속과 관련이 있습니다. 또한 속도와 멤브레인의 감도 사이에는 직접적인 상관관계가 있습니다. 이러한 요구 사항을 이해하면 응용 분야에 적합한 멤브레인을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 속도가 중요하고 시료가 풍부하며 감도가 문제가 되지 않는 테스트에는 고속 유동형 Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인을 사용할 수 있습니다. 속도가 덜 중요하고 시료가 제한적이거나 높은 감도가 필요한 검사에선 저속 유동형 Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인을 사용할 수 있습니다.
하이-플로우™ 플러스 멤브레인 속도
모세관 유동 시간 사양** (초/4 cm)유량감도
HF180180 ± 45가장 느림가장 민감함
HF135135 ± 34
HF120120 ± 30
HF09090 ± 23
HF07575 ± 19가장 빠름가장 낮은 감도
제품
1-20 보기/60 결과
보기 변경
1-20 보기/60 결과
비교
제품 번호
제품 이름
제품 설명
가격
60개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 / 3
하이-플로우™ 플러스 멤브레인 형식
노란색 배경의 하이플로우™ 플러스 막 형식 측면 유동 분석법 제품들.
하이플로우™ 플러스 멤브레인은 평가용 샘플 시트 및 슬릿 롤부터 제조용으로 원하는 너비로 절단된 대량 마스터 롤에 이르기까지 다양한 형태로 제공됩니다. 또한 개별 분석 요구 사항에 따라 다양한 백킹 옵션으로 제공됩니다. 사전 조립된 멤브레인 카드도 제공되어 신속 진단 키트 및 테스트 개발 또는 생산을 위한 카드를 수동으로 조립할 필요가 없어 제조업체에게 효율적이고 편리한 선택지를 제공합니다.
하이플로우™ 플러스 다양한 샘플 시트 팩
편리한 샘플 팩은 Hi-Flow™ Plus 멤브레인 포트폴리오의 다양한 시트를 제공합니다. 측면 유동 검사 개발 프로젝트 초기 단계에서 멤브레인 선택 및 평가 목적으로 이상적입니다.
다양한 맛배경치수수량제품 번호
하이 플로우™ 플러스 75, 90, 120, 135, 1802 mil25 cm x 30.5 cm 시트10장/팩 (각 속도별 2장씩)HFSAMPLE02
하이 플로우™ 플러스 75, 90, 120, 135, 1804 mil25cm x 30.5cm 시트10매/팩 (각 각속도별 2매)HFSAMPLE04
노란색 배경의 Hi-Flow™ Plus 샘플 시트 팩.
하이플로우™ 플러스 샘플 시트 팩
하이플로우™ 플러스 멤브레인 5매가 포함된 샘플 팩. 초기 단계의 측면 유동 검사 개발에 이상적입니다.
제품명배경치수수량/팩제품 번호
하이플로우™ 플러스 75 멤브레인2 mil25 cm x 30.5 cm 시트5HF07502XSS
하이플로우™ 플러스 75 멤브레인4 mil25cm x 30.5cm 시트5HF07504XSS
하이플로우™ 플러스 90 멤브레인2 mil25cm x 30.5cm 시트5HF09002XSS
하이플로우™ 플러스 90 멤브레인4 mil25cm x 30.5cm 시트5HF09004XSS
하이 플로우™ 플러스 120 멤브레인2 mil25cm x 30.5cm 시트5HF12002XSS
하이 플로우™ 플러스 120 멤브레인4 mil25cm x 30.5cm 시트5HF12004XSS
하이 플로우™ 플러스 135 멤브레인2 mil25cm x 30.5cm 시트5HF13502XSS
하이플로우™ 플러스 135 멤브레인4 mil25cm x 30.5cm 시트5HF13504XSS
하이플로우™ 플러스 180 멤브레인UB25cm x 30.5cm 시트5HF180UBXSS
하이플로우™ 플러스 180 멤브레인2 mil25cm x 30.5cm 시트5HF18002XSS
하이플로우™ 플러스 180 멤브레인4 mil25cm x 30.5cm 시트5HF18004XSS
노란색 배경의 하이플로우™ 플러스 측면 유동 분석용 샘플 슬릿 롤.
하이플로우™ 플러스 샘플 슬릿 롤
Hi-Flow™ Plus 멤브레인의 개별 샘플 슬릿 롤입니다. 이 롤은 테스트 설계가 확립되고 규모 확대 시험 및 공정 최적화를 시작해야 하는 측면 유동 테스트 개발의 후반 단계에서 유용합니다.
제품명배경치수수량/롤제품 번호
하이플로우™ 플러스 75 멤브레인2 mil25mm 폭 롤100mSHF0750225
하이플로우™ 플러스 75 멤브레인4 mil25mm 폭 롤100 mSHF0750425
하이 플로우™ 플러스 90 멤브레인2 mil25 mm 폭 롤100 mSHF0900225
하이 플로우™ 플러스 90 멤브레인4 mil25mm 폭 롤100 mSHF0900425
하이 플로우™ 플러스 120 멤브레인2 mil25mm 폭 롤100 mSHF1200225
하이 플로우™ 플러스 120 멤브레인4 mil25 mm 폭 롤100 mSHF1200425
하이 플로우™ 플러스 135 멤브레인2 mil25mm 폭 롤100 mSHF1350225
하이 플로우™ 플러스 135 멤브레인4 mil25mm 폭 롤100 mSHF1350425
하이 플로우™ 플러스 180 멤브레인2 mil25mm 폭 롤100 mSHF1800225
하이 플로우™ 플러스 180 멤브레인4 mil25mm 폭 롤100 mSHF1800425
하이플로우™ 플러스 180 멤브레인UB25 mm 폭 롤100 mSHF180UB25
하이-플로우™ 플러스 멤브레인 마스터 롤 (측류 분석 제조용) - 노란색 배경
하이플로우™ 플러스 제조용 멤브레인
제조 규모용 Hi-Flow™ Plus 멤브레인을 이제 편리한 팩 형태로 온라인에서 구매하실 수 있습니다.
다양한 모세관 유속과 2가지 백킹 옵션으로 제공되는 20mm 폭 Hi-Flow™ Plus 슬릿 롤은 14개 팩으로 구성됩니다.
다양한 모세관 유속과 2가지 백킹 옵션으로 제공되는 25mm 폭 Hi-Flow™ Plus 슬릿 롤은 11개 팩으로 제공됩니다.
즉시 발송 가능하며, 동일한 우수한 일관성과 고성능 멤브레인을 기다림 없이 신속하게 확보하세요.
제품명배경치수수량/롤제품 번호
하이플로우™ 플러스 멤브레인 752 mil폭 20 mm14롤 팩BPCKHF07502S20
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 752 mil슬릿 폭 25 mm11개 롤 팩BPCKHF07502S25
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 754 mil슬릿 폭 20 mm14개 롤 팩BPCKHF07504S20
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 754 mil슬릿 폭 25 mm11개 롤 팩BPCKHF07504S25
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 902 mil슬릿 폭 20 mm14개 롤 팩BPCKHF09002S20
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 902 mil슬릿 폭 25 mm11개 롤 팩BPCKHF09002S25
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 904 mil슬릿 폭 20 mm14개 롤 팩BPCKHF09004S20
하이플로우™ 플러스 멤브레인 904 mil슬릿 폭 25 mm11개 롤 팩BPCKHF09004S25
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1202 mil슬릿 폭 20 mm14개 롤 팩BPCKHF12002S20
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1202 mil슬릿 폭 25 mm11개 롤 팩BPCKHF12002S25
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1204 mil슬릿 폭 20 mm 14개 롤 팩BPCKHF12004S20
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 1204 mil슬릿 폭 25 mm 11개 롤 팩BPCKHF12004S25
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 1352 mil슬릿 폭 20 mm 14개 롤 팩BPCKHF13502S20
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 1352 mil슬릿 폭 25 mm 11개 롤 팩BPCKHF13502S25
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 1354 mil슬릿 폭 20 mm 14개 롤 팩BPCKHF13504S20
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1354 mil슬릿 폭 25 mm 11개 롤 팩BPCKHF13504S25
하이 플로우™ 플러스 멤브레인 1802 mil슬릿 폭 20 mm 14개 롤 팩BPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1802 mil슬릿 폭 25 mm 11개 롤 팩BPCKHF18002S25
Hi-Flow™ Plus 멤브레인 1804 mil슬릿 폭 20 mm 14개 롤 팩BPCKHF18004S20
하이플로우™ 플러스 멤브레인 1804 mil슬릿 폭 25 mm 11개 롤 팩BPCKHF18004S25
하이플로우™ 플러스(Hi-Flow™ Plus) 멤브레인의 표준(20mm 및 25mm) 및 맞춤형 슬릿 폭도 마스터 롤 형태로 오프라인 주문이 가능합니다. 각 마스터 롤은 폭 30.5cm, 길이 100m입니다. 사용 편의성을 위해 마스터 롤은 배송 전 원하는 폭으로 여러 개의 즉시 사용 가능한 슬릿 롤로 절단됩니다. 마스터 롤 주문당 수령하는 슬릿 롤 수는 슬릿 롤의 요구 너비에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 요구 슬릿 너비 18mm의 마스터 롤 1개를 주문하면 16개의 슬릿 롤을 받게 됩니다.
선택하신 멤브레인과 슬릿 폭에 대한 카탈로그 번호를 확인하시려면 담당 영업 매니저 또는 고객 서비스 팀에 문의해 주십시오.
하이플로우™ 플러스 제조용 멤브레인 - 슬릿 롤 폭
슬릿 폭 (cm)슬릿 롤/마스터 롤선형 미터/100m 마스터 롤100m 마스터 롤당 선형 피트
1.61818005904
1.71717005576
1.81616005248
21414004592
2.21313004264
2.251313004264
2.51111003608
2.54 (1 인치)1111003608
2.81010003280
399002952
3.17599002952
3.299002952
3.588002625
3.81(1.5인치)77002297
477002297
4.566001969
4.866001969
555001640
83300984
13.22200656
30.51100238
노란색 바탕의 측면 유동 분석용 Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드.
하이플로우™ 플러스 멤브레인 카드
하이플로우™ 플러스 멤브레인 카드는 사용하기 쉬운 하위 어셈블리를 제공하여 카드 조립에 시간과 자원을 할당할 필요가 없으므로, 제조 설계 프로세스와 생산을 간소화하고 효율화합니다. 고품질 하이플로우™ 플러스 멤브레인을 활용하여 정밀하게 조립된 이 카드는 테스트에서 일관된 성능을 제공합니다.
하이플로우™ 플러스 멤브레인 카드 치수
표준 Hi-Flow™ Plus 멤브레인 카드 치수
참고: 맞춤형 멤브레인 카드 규격도 가능합니다.
제품명카드 크기카드 수량/팩제품 번호
릴리스 라이너가 있는 밀리포어 라미네이팅 카드; 멤브레인 없음6 cm x 30 cm100HF000MC100
HI-Flow™ Plus HF075 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF075MC100
HI-Flow™ Plus HF090 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF090MC100
HI-Flow™ Plus HF120 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF120MC100
HI-Flow™ Plus HF135 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF135MC100
HI-Flow™ Plus HF180 멤브레인 카드6 cm x 30 cm100HF180MC100
HI-Flow™ Plus HF075 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF075MC5PK
HI-Flow™ Plus HF090 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF090MC5PK
HI-Flow™ Plus HF120 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF120MC5PK
HI-Flow™ Plus HF135 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF135MC5PK
HI-Flow™ Plus HF180 멤브레인 카드6 cm x 30 cm5HF180MC5PK
SureWick® 패드 소재 (측류 분석법용)
SureWick® 패드 소재는 측면 유동 분석법에서 시료, 흡수체 및 접합체 패드로 사용됩니다. 100% 순수 셀룰로오스 섬유 시료 및 흡수체 패드는 분석 성능을 방해하는 결합제나 접착제가 없습니다. 유리 섬유 접합체 패드는 추출물이 적고 일관성이 뛰어납니다.
본 제품은 다양한 치수와 형태(시트, 스트립, 롤)로 제공되어 고객의 특수한 적용 분야에 맞출 수 있습니다. 머크는 일반 규격 제품을 재고 보유 중이며, 고객의 기기 및 제조 공정에 필요한 치수 요구사항을 충족하도록 제품을 맞춤 제작할 수 있습니다.
설명형식크기수량/팩제품 번호
GFDX 유리 섬유 진단 패드스트립10 mm x 300 mm100GFDX103000
8 mm x 300 mm100GFDX083000
시트20 cm x 30 cm5GFDX20305PK
20 cm x 30 cm100GFDX203000
20.32 cm x 25.4 cm100GFDX202500
8 mm x 50 m1GFDX000850
8 mm x 100 m1GFDX000800
10 mm x 50 m1GFDX001050
10 mm x 100 m1GFDX001000
C083 셀룰로오스 흡수성 샘플 패드스트립17 mm x 300 mm100CFSP173000
20 mm x 300 mm100CFSP203000
시트20 cm x 30 cm5CFSP22305PK
20 cm x 30 cm100CFSP223000
17 mm x 100 m1CFSP001700
20 mm x 100 m1CFSP002000
하이플로우™ 플러스 멤브레인과 슈어윅® 공액체, 시료 및 흡수 패드는 귀사의 측면 유동 분석법을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
측류 분석법 개발 서비스
필요할 때 신속하고 전문적인 IVD 분석법 개발 지원을 받으세요. LFA 개발 또는 최적화의 모든 단계에서 신속한 전문가 지침과 글로벌 실험실 지원을 제공하는 머크의 분석법 개발 서비스를 확인해 보십시오.
머크의 새로운 분석법 개발 서비스는 다음과 같습니다:
  • 전담 최신식 실험실 (완비된 장비)
  • 빠른 지역 대응을 위한 글로벌 실험실 및 인력 네트워크
  • 측류면역분석법 개발의 모든 단계를 지원하기 위해 특별히 훈련된 인력
  • 광범위하고 포괄적인 분석법 최적화 지식
  • 현재 IVD에 사용되는 다수의 원료 및 핵심 구성품 개발 및 제조에 대한 오랜 경험
관련 자료
2 중 1 페이지
외부 자료
코로나19 검사 키트의 숨겨진 제조사들 팟캐스트
이번 에피소드에서 숀 개스켈은 코로나19에 사용되는 모세관 유동 막에 대해 논의합니다...
RSV 감염 사례가 어린이들 사이에서 급증하고 있습니다. 조기 발견이 도움이 될 수 있습니다.
2022년 호흡기합병증바이러스(RSV)로 인한 입원 환자가 급증했으며, 특히 어린 아이들 사이에서 두드러지게 나타났습니다. 