Merck
원심 분리 필터
여과 장치는 하류 공정 및 분석을 준비하기 위해 소량에서 대량의 생물학적 및 환경 시료를 농축하는 데 사용할 수 있습니다. 여과기 선택 시 고려해야 할 몇 가지 여과기 특성은 다음과 같습니다:  
  • 분자량 차단점(MWCO) 또는 명목 분자량 한계(NMWL): 일반적으로 막 여과기의 분자량 차단점(MWCO) 또는 명목 분자량 한계(NMWL)는 표적 단백질의 크기의 1/2에서 1/3 정도여야 유지됩니다.
  • 필터 재질: 재생 셀룰로오스 막은 단백질 흡착이 낮고 추출물이 적어 단백질 및 생물학적 시료의 높은 회수율을 지원합니다. 친수성 PVDF 막은 단백질 결합이 매우 낮아 단백질 용액 정제에 사용됩니다. 친수성 PTFE 막은 강도가 높아 일반적으로 수용액 정제에 사용됩니다. 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인은 높은 유속으로 빠른 여과를 제공합니다. 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인은 소수성이며 수성 시료 사용 시 사전 습윤이 필요할 수 있습니다. 나일론 멤브레인은 단백질 결합력이 높지만 내화학성이 우수하고 추출물이 적습니다.
  • 작업 용량: 원심 여과 장치는 지정된 시작 용량을 가지며, 일반적으로 0.5mL에서 70mL 범위의 시료를 수용합니다. 가압 여과 장치는 50mL에서 400mL 이상의 더 큰 용량을 수용할 수 있습니다.
  • 최종 용적: 많은 여과 장치는 시료의 건조를 방지하기 위해 데드 스톱 기술을 활용합니다. 장치의 최종 용적은 농축 배율을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
재생 셀룰로오스 막 원심 분리 필터
0.5mL 미만 용량용 Microcon® 원심 분리 필터
Microcon® 원심 분리 필터는 저결합 Ultracel® 재생 셀룰로오스 막을 사용하여 소량(≤ 0.5 mL)의 단백질 및 핵산 용액을 농축하고 탈염하도록 설계되었습니다. 일반적인 회수율 >95%를 자랑하는 역회전 기술로 최소량의 시료에서도 최대의 회수율을 달성할 수 있습니다. 
0.5mL – 15mL 용량용 Amicon® Ultra 원심 분리 필터
Amicon® Ultra 원심 분리 필터는 0.5mL~15mL 시료의 신속한 농축, 탈염, 투석 및 투과여리를 가능하게 하여, 초여과를 통해 희석된 시료에서도 높은 시료 회수율을 보장합니다. 이 필터 장치는 단백질 흡착이 적고 회수율이 높은 Ultracel® 재생 셀룰로오스(RC) 멤브레인을 사용하며, 건조 방지를 위한 데드 스톱 기술을 적용했습니다. 필터는 명목 분자량 한계(NMWL) 3kDa, 10kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa로 제공됩니다. IVD 등급 장치도 선택 가능합니다. 
  • Amicon® Ultra-0.5: < 500 µL 시료 용량 
  • Amicon® Ultra-2: < 2 mL 시료 
  • Amicon® Ultra-4: < 4 mL 시료 
  • Amicon® Ultra-15: < 15 mL 시료 
15mL~70mL 용량용 Centricon® Plus 원심 분리 필터
Centricon® Plus-70 원심 분리 필터는 15~70mL 용량의 수성 생물학적 용액을 90% 이상의 회수율로 신속하게 처리하도록 설계되었습니다. Centricon® 필터는 대부분의 70mL 용액을 25분 만에 350μL로 농축하며, 일반적으로 크로마토그래피 컬럼 용출액, 단일 클론 항체, 세포 배양 상청액의 단백질 및 바이러스를 농축하는 데 사용됩니다. 
친수성 PVDF 멤브레인 원심 분리 필터
친수성 Durapore® PVDF 멤브레인이 장착된 Ultrafree® 원심 분리 필터
Ultrafree® 원심 분리 필터는 수성 시료에서 입자와 침전물을 제거하는 데 사용됩니다. 이 고속 여과 장치는 시료 회수율에 대해 높은 재현성을 제공합니다. 미세 다공성 Durapore® PVDF 멤브레인이 장착된 Ultrafree® 원심 분리 필터는 0.5mL 및 2mL 작업 시료 용량에 대해 0.1µm, 0.22µm, 0.45µm, 0.65µm 및 5µm의 기공 크기로 무균 및 비무균 버전으로 제공됩니다. 
친수성 PTFE 막 원심 분리 필터
친수성 PTFE 막을 사용한 Ultrafree® 원심 분리 필터
친수성 PTFE 멤브레인이 장착된 Ultrafree® 원심 분리 필터는 수성 및 일부 용매 기반 시료에서 입자와 침전물을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 미세 다공성 친수성 PTFE 멤브레인이 장착된 머크의 Ultrafree® 원심 분리 필터는 0.4mL 및 2mL 작업 시료 용량에 대해 0.22um 및 0.45um 기공 크기의 비멸균 제품으로 제공됩니다. 
폴리에테르설폰(PES) 막 원심 분리 필터
바이오맥스® PES 멤브레인 마이크로콘® 원심 분리 필터
Microcon® 원심 분리 필터는 Biomax® PES 멤브레인을 사용하여 소량(≤ 0.5mL)의 단백질 및 핵산 용액을 농축하고 탈염하도록 설계되었습니다. 일반적인 회수율 >95%를 자랑하는 역회전 기술로 최소량의 시료에서도 최대의 회수율을 달성할 수 있습니다. 
Vivaspin® 원심 농축기
Vivaspin® 초여과 원심 농축기는 높은 유속과 높은 회수율을 제공하는 수직형 멤브레인 설계를 갖추고 있습니다. 데드 스톱 기술로 시료의 건조를 방지하고 추가 재원심 없이 농축액을 직접 회수할 수 있습니다. 2 kDa ~ 0.2 μm의 광범위한 분자량 차단 한계(MWCO)로 제공됩니다. PES 고유량 멤브레인은 90% 이상의 농축액 회수율을 제공합니다. 
  • Vivaspin® 500: 100 µL ~ 500 µL 시료 용량 
  • Vivaspin® 2: 0.4mL ~ 2mL 시료 
  • Vivaspin® 4: 2mL ~ 15mL 시료 
  • Vivaspin® 6: 2mL ~ 6mL 시료 
  • Vivapsin® 20: 5mL ~ 20mL 시료 
Corning® Spin-X® 농축기
Corning® Spin-X® 초여과 원심 농축기는 단일 단계로 단백질 및 기타 생체 분자를 농축하거나 탈염하는 간단한 절차를 제공하며, 90% 이상의 회수율을 보장합니다. 통합된 데드 스톱 기능으로 건조까지 회전할 위험을 제거합니다. 저결합 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인은 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 및 100,000 Da의 다섯 가지 분자량 컷오프(MWCO)로 제공됩니다. 
Centrisart® I 원심 초여과 장치
Centrisart® I 원심 분리 장치는 혈청이나 혈액 샘플과 같이 점도가 매우 높거나 입자가 포함된 액체의 소량(≤2.5mL) 초여과를 위해 개발되었습니다. 독특한 설계로 원심력과 반대 방향으로 초여과가 가능합니다. 이를 통해 입자가 많은 용액이나 세포 용해물 샘플에서도 막 오염을 최소화합니다. 
셀룰로오스 아세테이트 막 원심 분리 필터
셀룰로오스 아세테이트 막을 사용한 Corning® CoStar® Spin-X® 원심 분리 튜브 필터
이 원심분리기 튜브 필터는 0.22μm 또는 0.45μm의 세포막 기공 크기를 가진 셀룰로오스 아세테이트(CA) 막으로 제공됩니다. 필터 유닛 용량은 500μL입니다. 
  • 셀룰로오스 아세테이트(CA) 멤브레인은 빠른 유속과 낮은 단백질 결합 특성을 제공합니다. 
  • 액체에서 박테리아, 입자 또는 세포를 제거하기 위한 원심 분리 여과, HPLC 시료 전처리, 아가로즈 또는 아크릴아마이드 겔에서 DNA 제거에 사용 
  • 표준 고정각 마이크로 원심 분리기 로터에서 최대 16,000 × g의 RCF로 사용 가능 
나일론 막 원심 분리 필터
나일론 막이 장착된 Corning® CoStar® Spin-X® 원심 분리 튜브 필터
이 폴리프로필렌 원심 분리 튜브 필터는 0.22μm 또는 0.45μm의 나일론(NY) 막 기공 크기로 제공됩니다. 필터 유닛 용량은 500μL입니다. 
  • 나일론(NY) 멤브레인은 자연적으로 친수성이며, 계면활성제가 포함되어 있지 않고 추출물이 가장 적습니다. 
  • 응용 분야로는 액체에서 박테리아, 입자 또는 세포 제거, HPLC 시료 전처리, 아가로즈 또는 아크릴아마이드 겔에서 DNA 제거 등이 있습니다. 
  • 표준 고정각 마이크로 원심 분리기 로터에서 최대 16,000 × g의 RCF로 사용 가능 
스왑 회수 원심 분리 장치
Isohelix Spin+Collect™ 장치
Isohelix Spin+Collect™ 장치는 면봉 및 기타 재료에서 시료 수율을 높입니다. 이 장치는 면봉이나 기타 재료를 단단히 고정하면서 시료의 용출 또는 용해 첫 단계에 최대 표면적을 노출시킵니다. 그런 다음 1.5mL 마이크로 원심 분리 튜브를 캡으로 장착하고 뒤집어 원심 분리하여 매트릭스에 포획된 모든 시료를 최종적으로 방출합니다. 