Merck
Home제품여과필터 용지
필터 용지
정성 및 정량 분석을 위한 Whatman® 필터 페이퍼
정량적 및 정성적 분석에 일반적으로 사용되는 여과지는 여과지의 물리적 특성에 따라 용도와 밀접하게 일치해야 합니다. 다양한 용도에 사용할 수 있는 다양한 크기, 재질, 종류 및 등급의 여과지가 있습니다. Whatman® 여과지는 높은 재현성과 높은 균일성을 위해 최고 품질의 원재료만을 사용합니다. Whatman® 셀룰로스 필터 페이퍼는 α-셀룰로스 함량이 98%에 달하도록 처리된 고품질 면 라이너로 제조됩니다. 다양한 실험실 용도에 맞는 다양한 Whatman® 필터 페이퍼를 사용할 수 있습니다. 편의를 위해 미리 주름이 잡힌(접힌) 필터 페이퍼도 제공됩니다.
제품
cellulose (3)
filter discs (3)
instruments (1)
Bel-Art (3)
Bohlender (1)
관련성에 따라 정렬
1-5 보기/5 결과
보기 변경
1-5 보기/5 결과
Expanded tabletop plasma cleaner
Z561665
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Scienceware<SUP>®</SUP> filter paper discs for Buchner funnels
Z177598
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
Scienceware<SUP>®</SUP> filter paper discs for Buchner funnels
Z177601
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Scienceware<SUP>®</SUP> filter paper discs for Buchner funnels
Z177571
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 101/4 in. I.D.
Bohlender<SUP>™</SUP> PTFE joint sleeve with gripping ring
Z609498
Bohlender PTFE joint sleeve with gripping ring
joint: ST/NS 14/23
5개 결과 중 1-5페이지를 보셨습니다.
페이지 1 / 1
1 중 1 페이지
Whatman® 정성 필터지
정성 필터지는 입자, 오염물질 또는 물질 성분의 측정과 식별을 위한 분석 분리 및 정성 분석 기법에 사용하도록 설계된 대부분의 사용자가 범용 필터지로 간주할 수 있는 제품입니다. 정성 용지는 두께, 무게, 입자 보유력 등 다양한 특성에 따라 용지 등급으로 분류됩니다. 가장 일반적인 정성 용지 등급은 1-6, 595, 597, 598, 602이며, 여러 산업 분야에서 활용되고 있습니다.
Whatman® 정량 필터 페이퍼
정량 여과지는 시료 전처리 및 중량 분석을 위해 설계되었으며, 일반적으로 여과 절차에 필요한 표면 인성 및 회분 함량 수준에 따라 선택됩니다. 정량 필터 페이퍼는 회분을 0.01% 미만으로 줄이기 위해 산성 처리되어 있습니다. 이렇게 낮은 회분 함량은 정량 분석에 유용합니다. 여과 또는 시료 채취 후 여과지에 불을 붙여 연소시켜 다운스트림 측정을 방해할 수 있는 잔류물을 거의 남기지 않습니다.
  • 애쉬리스 여과지: 40~44 등급의 경우 공칭 회분 0.007%, 589 등급의 경우 일반 0.01%, 광범위한 중요 분석 여과 절차에 적합한 매우 순수한 필터입니다.
  • 경화 저회분 여과지: 40~44 등급의 경우 공칭 회분 함량이 0.015%입니다: 0.015% 공칭 회분; 강산으로 처리하여 미량 금속을 제거하고 높은 습식 강도와 내화학성을 생성하며, 필터의 거칠고 매끄러운 표면으로 침전물을 쉽게 회수할 수 있는 부흐너 여과에 특히 적합합니다.
  • 경화 회분 없는 여과지: 0.005% 공칭 회분; 강산으로 처리하여 미량 금속을 제거하고 높은 습식 강도 및 내화학성을 생성합니다: 0.005% 공칭 회분; 산으로 경화되어 매우 낮은 회분 함량으로 높은 습윤 강도와 내화학성을 제공하며, 표면이 단단하여 다양한 중요 여과 공정에 적합합니다.
Cytiva™ 블 롯팅 및 크로마토그래피 용지
Whatman® 3MM Chr 용지는 세계에서 가장 널리 사용되는 블 롯팅 용지입니다. 중간 두께의 종이(0.34mm)는 시퀀싱 젤 리프팅을 위한 전기영동에서 광범위하게 사용되며 남부, 북부 및 서부 전사를 수행하는 연구자들이 신뢰하고 있습니다. 이제 가장 널리 사용되는 3MM Chr 용지를 사용할 수 있습니다. GB005는 두꺼운(1.5mm) 고흡수성 용지로, 단백질의 반건식 블 롯팅과 같이 적은 수의 블 롯팅 용지로도 높은 용량을 보장해야 하는 용도에 권장됩니다. GB003은 멤브레인 젤 지지체로 사용되는 흡수성이 높은 순수 원료로 만든 범용 블롯팅 용지(0.8mm)입니다. 이 두꺼운 용지는 콜로니 또는 플라크 리프트의 용해/변성 및 웨스턴 블롯에 권장됩니다.
  • 일체의 첨가물 없이 최고 품질의 면 린터로만 생산된 순수 셀룰로오스입니다. 이송 단계에서 오염이 발생하지 않도록 보장합니다.
  • 크로마토그래피 및 블롯 기법을 위해 특별히 제조 및 테스트되었습니다. 따라서 블로팅 시 깨끗하고 균일한 전사물을 얻는 데 중요한 위킹 기능과 모세관 작용의 균일성을 보장합니다.
  • Whatman® 3MM Chr은 블로팅 절차의 업계 표준으로 간주됩니다.
  • 가장 많이 사용되는 젤 및 전사 막 크기에 맞춰 정밀하게 절단된 시트 형태로 제공되는 편리한 크기입니다. '즉시 사용'이 가능하며 시트마다 다른 시트가 필요하지 않습니다.