Merck
Home제품필터링실험실 필터 홀더
실험실 필터 홀더
필터 하우징은 절단된 디스크 멤브레인 필터와 함께 사용되어 구조적 지지력을 제공하고 멤브레인 주변에 밀봉을 형성하여 여과액 오염을 방지합니다. 재사용 가능한 주사기 필터 홀더는 교체형 또는 탈착식 필터가 필요한 소량의 액체를 여과하거나 세척하는 데 적합합니다. 진공 및 압력 여과용 필터 홀더는 다양한 필터 직경을 수용할 수 있도록 다양한 형식과 크기로 제공됩니다. 필터 홀더 선택은 다음 기준에 따라 달라집니다.
필터 홀더 재질
알루미늄 스프링 클램프, 붕규산 유리 베이스, 붕규산 유리 깔때기, 장착된 유리 지지대 및 붕규산 유리 캡을 포함한 유리 여과 장치의 구성 요소 사진입니다.
유리 필터 홀더
  • 광범위한 내화학성
  • 화학적으로 불활성
  • 수성 및 유기 용액
  • 부식성 액체
  • HPLC 용매 준비
  • 연구 및 소규모 여과
  • 설계에 정렬 가이드가 추가될 수 있으며, 빠른 조립이 가능하고 유리 제품이 손상되지 않도록 보호
폴리프로필렌 깔때기, 반재사용 가능한 멤브레인 지지 칼라, 진공 어댑터가 포함된 Millicup™-FLEX 플라스틱 필터 홀더의 사진입니다.
플라스틱 필터 홀더
  • 내구성 향상
  • 수성 및 유기 용액
  • 울트라클리닝, 일반 여과 및 인라인 여과
알루미늄 스프링 클램프, 스테인리스 스틸 베이스, 실리콘 스토퍼가 포함된 스테인리스 스틸 에피형광 필터 홀더 사진입니다.
스테인리스 스틸 필터 홀더
  • 고강도
  • 부식에 강함
  • 박테리아에 강함
  • 압력 또는 고압 여과가 필요한 산업 응용 분야
  • 유기성 또는 부식성 용액의 소규모 여과
  • 박테리아 오염에 민감한 응용 분야
유리 깔때기, 알루미늄 스프링 클램프, 유리 프릿 지지대, 그라운드 조인트 플라스크가 포함된 Millipore® 전체 유리 필터 홀더 키트 사진.
여과 시스템 및 키트
  • 키트에는 필터 깔때기, 클램프 및 기타 액세서리가 포함되어 있어 완전한 여과 장치를 조립할 수 있습니다
  • 유리, 플라스틱 및 스테인리스 스틸로 제공
  • 일반 여과
  • 병 대 병 여과
  • 미세분석
  • 잔류물 분석
필터 직경
필터 홀더 직경은 멤브레인 필터의 직경과 일치해야 합니다. 시료 손실을 최소화하고 멤브레인 오염의 위험을 줄이려면 필터 직경을 선택할 때 시료 부피를 고려해야 합니다. 직경 13mm, 25mm, 47mm, 90mm, 142mm의 필터 홀더를 제공합니다.
  • 13mm: 1mL - 15mL 부피에 권장
  • 25mm: 10mL - 50mL 부피에 권장
  • 47mm: 100mL - 500mL 용량에 권장
  • 90mm: 200mL - 1,000mL 용량에 권장
  • 142mm: 더 큰 용량에 권장
압력 구동 여과 또는 진공 구동 여과
필터 홀더는 특정 최대 압력을 견딜 수 있으며 압력 시스템 또는 진공 시스템과 함께 사용하기에 적합한 연결부를 갖추고 있습니다. 유리 필터 홀더는 진공 여과용으로 설계되었습니다. 스테인리스 스틸 및 플라스틱 필터 홀더는 진공 또는 압력 여과용으로 설계되었습니다.