Merck
Millipore® 필터 막
밀리포어 컷 디스크 필터
당사는 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 기공 크기와 직경을 가진 광범위한 필터 막을 제조하고 있습니다. HPLC 및 기타 크로마토그래피 응용을 위한 용매, 이동상 또는 용액을 여과하든, 분석을 위한 시료를 채취 및 전처리하든, Millipore® 필터는 분석 방법에 있어 일관되고 신뢰할 수 있는 여과 성능을 제공합니다. 70년 이상의 전문성을 바탕으로, 당사는 정확하고 일관된 결과를 보장하는 고품질 필터를 제공합니다.
당사는 재생 가능한 원료에서 추출한 폴리머를 포장에 도입하고, 기존의 석유 기반 원료에 대한 의존도를 낮춤으로써 더욱 지속 가능한 플라스틱을 사용하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 플라스틱 생산 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 줄일 수 있게 되었습니다. 이러한 노력의 일환으로, Millipore® 멤브레인 제품은 이제 ISCC PLUS 인증 소재를 사용하여 포장되고 있습니다.
막 필터의 특성
  • 화학적 호환성: 구조적 손상을 방지하기 위해 필터 재질은 여과 대상 물질의 화학적 특성과 호환되어야 합니다. 액체 시료뿐만 아니라 멤브레인과 상호작용할 수 있는 용해된 용질과의 호환성도 모두 고려하는 것이 중요합니다.
  • 젖음성: 액체 여과의 경우, 멤브레인은 여과 대상 유체와 젖을 수 있어야 합니다. 친수성 멤브레인은 물에 쉽게 젖으며, 수용액 여과에 선호됩니다. 소수성 멤브레인은 가스 여과, 표면 장력이 낮은 용매 및 배기 용도로 권장되며, 메탄올과 같은 유기 용매에서도 젖을 수 있어 수용액과 유기 용매 모두를 여과할 수 있습니다.
  • 기공 크기: 기공 크기는 최대 기공 직경을 나타내며, 특정 크기의 입자를 여과해 내는 막의 능력과 관련이 있습니다. 기포점 측정과 세균 포집 시험은 기공 크기를 측정하는 데 일반적으로 사용되는 두 가지 방법입니다.
  • 직경: 필터의 직경, 크기 및 형상은 여과 또는 시료 채취에 사용되는 장치에 따라 선정됩니다.
  • 유량: 유량은 유체가 필터를 통과하는 데 걸리는 시간으로 정의되며, 공기 또는 액체에 대해 측정할 수 있습니다. 일반적으로 기공 크기가 작을수록 유량은 감소하지만, 막의 재질, 두께, 다공도 및 기공 구조를 변경하면 유량에 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 분석물 결합: 분석물 결합이란 여과 과정에서 분석물이 손실되어 여과액의 분자 구성이 예상과 다르게 나타나는 현상을 말합니다. 기능성이 제한된 막(예: PVDF, PTFE)은 분석물 결합이 매우 낮은 반면, 기능성이 높은 막(예: 나일론, MCE)은 분석물 결합 수준이 높습니다.
  • 광학적 특성: 잔류물을 육안으로 분석할 때, 막의 광학적 특성은 이미징 방법과 호환되어야 하며, 이를 통해 막이 시료 표면 전체에 걸쳐 일관된 배경을 제공하고 시험 중에 추가적인 노이즈를 유발하지 않아야 합니다.
  • 용출물: 용출물은 필터나 장치에서 유래하여 최종 여과액에 존재하는 오염 물질입니다. 필터 용출물은 세 가지 유형으로 발생합니다: 필터 재료의 박리 또는 미립자 용출물, 제조 공정에서 남은 잔류 화학 물질, 그리고 필터 표면에서 씻겨 나오는 표면 개질 화학 물질입니다. 용출물의 존재는 또한 여과되는 용액과 막의 화학적 호환성과도 관련될 수 있습니다. 일반적으로 멤브레인이 용액과 화학적 호환성이 없을 경우, 여과액에서 더 높은 수준의 추출물이 관찰됩니다.
  • 유지력: 유지력이란 멤브레인이 대상 입자나 분자를 보유하는 능력을 말합니다. 
예필터링 및 심층 필터
  • 예필터링: 예필터링은 큰 기공을 가진 막 필터를 사용하여, 더 작은 기공을 가진 막 필터로 여과하기 전에 시료에서 먼지나 침전물과 같은 큰 입자를 제거합니다. 시료 전처리 과정에서 예필터링을 사용하면 필터의 조기 막힘이나 오염을 방지할 수 있습니다.
  • 심층 필터: 심층 필터는 입자를 필터 표면이 아닌 내부에 포집합니다. 입자 포집 능력이 뛰어나기 때문에 심층 필터는 예비 여과에 자주 사용됩니다.
  • 바인더: 일반적으로 부직포나 섬유 기반 소재에 사용되는 바인더는 최종 제품에 형태와 강도를 부여합니다. 바인더는 유리 섬유 필터에 일상적으로 사용되지만, 이러한 첨가제는 열적 안정성을 저하시키고 용출물에 의한 시료 오염을 초래할 수 있습니다.
  • 망형 필터: 크고 균일한 기공을 가진 망형 필터의 그물망 구조는 입자 분석 시 용액을 정화하기 위해 큰 입자(예: 세포, 단백질, 이물질)를 제거하는 데 사용됩니다.
막 유형별 Millipore® 필터 선택 방법
유리 섬유 필터 막의 주사전자현미경 사진
유리 섬유
  • 일반적으로 큰 입자나 점성이 높은 용액을 여과하는 데 사용됩니다
  • 예필터링, 공기 모니터링, 입자 포집, 섬광 계수법 및 중량 분석에 사용됩니다
제품 보기
혼합 셀룰로오스 에스테르(MCE) 막의 주사전자현미경 사진
혼합 셀룰로오스 에스테르(MCE)
  • 생물학적 비활성 물질인 셀룰로오스 아세테이트와 셀룰로오스 니트레이트로 제조됨
  • 가장 많이 인용되는 범용 막
제품 보기
나일론 막의 주사전자현미경(SEM) 이미지 대체 텍스트: 나일론 막의 주사전자현미경 이미지
나일론
  • 광범위한 화학적 호환성
  • 낮은 PFAS 용출량
제품 보기
폴리카보네이트 막의 주사전자현미경 사진
폴리카보네이트 (PCTE)
  • 명확하게 정의된 기공과 매끄럽고 투명한 표면으로, 광학 현미경이나 전자 현미경 관찰에 이상적
제품 보기
폴리에테르설폰(PES) 막의 주사전자현미경 사진
폴리에테르설폰(PES)
  • Millipore Express® PLUS PES는 빠른 유속과 낮은 단백질 결합 특성을 나타냅니다
  • 열 안정성, 내구성, 산성 및 알칼리성 용액에 대한 내성을 갖추고 있습니다
  • 낮은 PFAS 추출물 함량
제품 보기
폴리프로필렌 막의 주사전자현미경 사진
폴리프로필렌
  • 높은 용매 호환성 및 열 안정성
  • 낮은 PFAS 추출물 함량
제품 보기
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 필터의 주사전자현미경 사진
폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
  • 높은 강도, 낮은 추출물 함량, 가장 광범위한 화학적 호환성
  • 친수성 PTFE는 일반적으로 수용액 여과에 사용됩니다
  • 소수성 PTFE는 주로 유기 용매 및 가스의 여과에 사용됩니다
제품 보기
폴리비닐리덴 클로라이드(PVC) 막 필터의 주사전자현미경 사진
폴리비닐리덴 클로라이드(PVC)
  • 실리카, 카본 블랙 또는 석영 대기 미립자의 함량을 정량하기 위한 중량 분석법에 주로 사용됨
  • 대기 모니터링 방법에 일반적으로 사용됨
제품 보기
폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 막 필터의 주사전자현미경 사진
폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)
  • 친수성 Durapore® PVDF는 단백질 결합이 가장 적습니다
  • 소수성 Durapore® PVDF는 높은 단백질 결합력을 나타냅니다
제품 보기
석영 필터의 주사전자현미경 사진
석영
  • 산성 가스와 표면 필터 간 반응 없음
  • 불활성
  • 중금속 농도 및 소량의 입자 측정용으로 매우 적합
제품 보기
은 막 필터의 주사전자현미경 사진
  • 열 응력 및 부식성 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어남
  • 민감한 X선 회절 분석에 적합한 낮은 배경 신호.
  • 많은 표준화된 대기 모니터링 방법에 명시되어 있음
제품 보기
Strat-M® 합성 막 필터의 주사전자현미경 이미지
Strat-M® 멤브레인
  • 경피 확산 시험을 위한 합성, 비동물성 모델
  • 로트 간 변동성, 안전성 또는 보관 제한 없이 인체 피부에서의 확산을 예측 가능
제품 보기
용적에 따른 Millipore® 필터 선택 방법
필터의 직경은 시료의 부피에 따라 선정되며, 여과에 사용되는 기구 또는 필터 홀더에 맞아야 합니다.
시료 용량
권장 필터 직경
1 – 10 mL
13 mm
10 – 100 mL
25–33 mm
100 mL – 1 L
33 mm – 50 mm
1 – 8 L
>50 mm
기공 크기에 따른 Millipore® 필터 선택 방법
기공 크기는 최대 기공 직경을 나타내며, 특정 크기의 입자를 여과해 내는 막의 능력과 관련이 있습니다.
기공 크기
적용 분야
0.025~0.05 µm
마이크로다이알리시스; 미량 원소 및 미세 입자 분석
0.1 µm
마이코플라스마 제거
0.20~0.22 µm
수용액 및 유기 용매의 멸균 여과 및 초정제 (예: HPLC)
0.45 µm
수용액 및 유기 용매의 정제
0.8 µm
거친 입자 제거 및 세균 제거
10 µm
눈에 보이는 입자 제거
100 µm
모래, 활성탄, 비드 수지 제거