Merck
Millex® 주사기 필터
흰색 배경 위에 다양한 색상과 크기의 Millex® 주사기 필터들이 진열되어 있습니다. 이 필터들은 실험실용 소량 여과를 위한 다양한 옵션을 보여줍니다. 필터는 파란색, 녹색, 노란색, 보라색, 빨간색 등 다양한 색상으로 제공되며, 이는 각기 다른 필터 유형이나 기공 크기를 나타냅니다. 각 필터는 원형이며, 상단에는 주사기에 부착할 수 있도록 원뿔형 깔때기 모양의 구조가 있습니다. 필터의 중앙 부분은 흰색이며, “Millex®”라는 브랜드명이 표기되어 있습니다. 일부 필터는 상단 부분이 투명하고, 다른 필터는 불투명합니다. 또한 이미지에는 액체를 필터에 부을 때 도움을 주는 깔때기 액세서리 하나가 포함되어 있습니다. 이 필터들은 소량 여과(1~200 mL) 분야의 표준을 정립했으며, 시료 전처리 과정에서 타의 추종을 불허하는 일관성을 보여줌으로써 이 필터의 사용을 명시하는 수많은 분석법이 개발되었습니다.
소용량 여과(1~200 mL) 분야의 표준을 제시하는 Millex® 주사기 필터는, 시료 전처리 과정에서 무균 및 비무균 제품 모두 탁월한 일관성을 보여줌으로써, 이 필터의 사용을 명시하는 수많은 분석법이 개발되는 계기가 되었습니다. 당사의 엄격한 제조 공정을 통해 신뢰할 수 있는 필터 성능을 보장합니다. 잔류 용적이 최소화되어 시료 손실을 줄여주는 Millex® 주사기 필터는 다음과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다:  
  • HPLC 시료 전처리
  • 용출 시험
  • 여과가 어려운 비멸균 시료
  • 항생제 및 조직 배양 첨가제의 여과
  • 의료 분야
  • 소수성 PTFE 막을 이용한 공기 및 가스 배출
제품
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구를 사용해 보십시오.
무균 Millex® 주사기 필터
  • 적용 분야로는 세포 배양 배지, 항생제, 보충제, 혈청, 감염용 바이러스 및 기타 생물학적 용액과 같은 세포 배양 시약의 멸균이 포함됩니다
  • Millipore Express® PLUS 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인을 사용하여 세포 배양 배지 조제 시 빠른 유속과 낮은 결합률을 제공합니다
  • Durapore® PVDF 막은 단백질이 풍부한 용액에 대해 결합이 가장 적은 막입니다
  • 대부분이 의료용으로 CE 마크를 획득하거나 FDA에 등록되어 있습니다
  • 여과된 용액으로의 불순물 용출이 최소화됩니다
  • 50mm Millex® 주사기 필터는 가스 여과 및 인라인 진공 펌프 보호를 위한 소수성 화학적 특성을 갖추고 있으며, 오토클레이브 소독이 가능합니다.
비멸균 Millex® 주사기 필터
  • 용해 시험, HPLC, UHPLC, LC-MS, 이온 크로마토그래피(IC)를 위한 여과 기반 시료 전처리 및 일반적인 미립자 제거 등에 사용됩니다
  • 친수성 PTFE Millex® 필터는 추출물이 적다는 점이 HPLC 인증을 받았습니다
  • 친수성 Durapore® PVDF Millex® 주사기 필터를 사용하면 단백질 시료의 회수율을 극대화할 수 있습니다
  • 자동화 호환 비멸균 Millex® 주사기 필터 유닛은 돔형 하우징을 갖추고 있어, 이송 랙에서 필터 간 겹침 현상을 방지함으로써 자동화된 시료 전처리 워크스테이션에서 원활하고 안정적인 이송을 가능하게 합니다.
  • 비멸균 HPF Millex® 필터는 큰 입자를 제거하기 위한 눈금이 표시된 유리 섬유 프리필터와 미세 여과를 위한 0.2 µm 또는 0.45 µm 막 필터를 포함합니다. 이러한 프리필터와 막의 조합은, 특히 입자가 많은 용액을 여과할 때, 프리필터 매체가 없는 표준 필터보다 훨씬 더 높은 처리량을 제공합니다.
  • 50 mm Millex® 주사기 필터는 가스 여과 및 인라인 진공 펌프 보호를 위한 소수성 화학적 특성을 갖추고 있습니다.
막 유형별 Millex Filters® 선택 방법
Durapore® PVDF 막이 장착된 33mm Millex® 주사기 필터의 확대 사진
Durapore® PVDF 멤브레인
  • 결합이 가장 적음
제품 보기
Millipore Express® PLUS PES 멤브레인이 장착된 33 mm Millex® 주사기 필터의 확대 사진
Millipore Express® PLUS 폴리에테르설폰(PES) 막
  • 세포 배양 배지 조제를 위한 빠른 유속과 낮은 단백질 결합성.
제품 보기
친수성 PTFE 막이 장착된 33mm Millex® 주사기 필터 2개를 확대 촬영한 사진
친수성 PTFE 막
  • HPLC-UV 추출물이 가장 적으면서도 가장 광범위한 화학적 호환성을 갖춘
제품 보기
소수성 PTFE 막이 장착된 33mm Millex® 주사기 필터 2개를 확대 촬영한 사진
소수성 PTFE 막
  • 뛰어난 용매 내성; 벤트 용도
제품 보기
나일론 멤브레인이 장착된 33mm Millex® 주사기 필터의 확대 사진
나일론 멤브레인
  • 광범위한 화학적 호환성
제품 보기
혼합 셀룰로오스 에스테르(MCE) 막이 장착된 33mm Millex® 주사기 필터의 확대 사진
MCE(혼합 셀룰로오스 에스테르) 막
  • 가장 많이 인용되는 범용 막
제품 보기
유리 섬유 필터가 장착된 33mm Millex® 주사기 필터 2개를 확대 촬영한 사진
유리 섬유 필터
  • 미립자 농도가 높은 용액의 정제
제품 보기
Millex® 주사기 필터를 묘사한 만화 일러스트로, 아래쪽에 “직경” 매개변수를 나타내는 양방향 화살표가 그려져 있다.
시료량에 따른 Millex® 필터 선택 방법
시료 용량Millex® 주사기 필터 직경
<1 mL
4 mm
1 – 10 mL
13 mm
10 – 100 mL
25 – 33 mm
4 – 8 L
50 mm
관련 자료
관련 웨비나
노란색 배경 위에, 분홍색 직사각형 옆에 단순한 형태의 사람 그림이 표시된 노트북을 묘사한 디지털 일러스트레이션.
용출 시험에서의 여과: 처리량 향상 및 변동성 감소
체외 용출 시험은 신약 개발 전 과정에 걸쳐 약물 화합물의 특성을 규명하는 데 사용됩니다. 초기 신약 개발 단계에서는 특정 제형의 선택을 뒷받침하는 데 활용되며, 의약품 생산 단계에서는 품질 관리 과정의 핵심 요소로서 제조 공정이나 제형의 변화를 평가하는 데 사용됩니다. 각 단계에서 용출 시험 결과가 유의미하기 위해서는 시험 및 그 과정이 신뢰할 수 있고, 일관되며, 예측 가능하고, 정확해야 합니다.