Merck
매니폴드
Tryptic Soy Agar 병
매니폴드는 실험실 장치의 다양한 구성 요소에 가스나 액체를 분배하는 데 사용되는 실험실 장비입니다. 실험실 매니폴드의 일반적인 예로는 진공 또는 가스 분배 매니폴드가 있으며, 이를 통해 여러 장비에서 동시에 진공 또는 가스 소스를 공유할 수 있습니다. 진공 매니폴드를 사용하면 여러 여과 깔때기를 단일 진공 펌프에 연결하여 한 번에 모두 진공 처리할 수 있습니다. 실험실 매니폴드의 또 다른 유형으로는 액체 분배 매니폴드가 있으며, 액체를 동시에 여러 개의 용기로 분배할 수 있습니다. 실험실 매니폴드는 보통 스테인리스 스틸이나 화학적으로 불활성인 플라스틱처럼 부식 및 화학 침식에 저항성이 있는 재료로 만들어지므로, 실험실 환경에서 긴 수명, 쉬운 세척, 최고의 안전성을 보장합니다.
EZ-Fit® 여과 매니폴드
EZ-Fit® 여과 매니폴드는 스테인리스 스틸로 만들어지며, 오토클레이브가 가능하고, 미생물오염도 검사, 식음료, 산업위생, 산업품질관리, 의약품, 수질 모니터링 같은 응용분야에서 사용됩니다.
진공 여과 매니폴드
진공 여과 매니폴드는 실험실에서 진공 하에서 샘플 여과를 수행할 때 사용됩니다. 이러한 매니폴드는 일련의 포트 또는 진공 탭과 중앙 진공원으로 구성됩니다. 탭은 개별로 여과 장치에 연결되며, 각 장치는 필터 플라스크, 진공 필터, 필터 깔때기 또는 멤브레인으로 구성되어 있습니다. 중앙 진공원은 음압을 생성하여 필터를 통해 시료를 끌어당기며, 필터에 걸러진 입자 물질이 남게 됩니다. 진공 여과 매니폴드는 일반적으로 검사 시료의 동시 여과 그리고 화학, 생물학, 기타 과학의 시료 전처리를 위해 사용되는데, 다른 여과 방법과 비교할 때 여과 시간 단축, 시료 처리량 증가, 교차오염 위험 감소라는 장점을 제공합니다.
Nalgene® 진공 매니폴드
Nalgene 진공 매니폴드는 수분 추출 장치이며, 스테인리스 스틸로 만들어지고 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)으로 된 꼭지가 있습니다. 3개의 진공 포트가 있으며 각 포트에는 쌍방향 밸브와 벤트가 있습니다.
Multiscreen® 진공 매니폴드 96웰
Multiscreen 플레이트는 PTFE, 폴리비닐리덴플루오라이드 또는 에틸렌프로필렌디엔모노머(EPDM) 같은 소재로 만들어지며, 자동화 워크스테이션이 있는 고처리량 응용분야에서 사용됩니다.
Visiprep™ SPE 진공 매니폴드
Visiprep™ SPE 진공 매니폴드는 고체상 추출에 사용됩니다.
가스 매니폴드
가스 매니폴드는 산업, 의료, 실험실 환경에서 산소, 질소, 아르곤 같은 기체를 다양한 장비에 공급하기 위해 사용됩니다. 가스 매니폴드에는 일반적으로 압력 조절기, 유량계, 밸브가 포함되어 분배되는 기체의 유량 및 압력을 조절합니다. 필요한 별도의 기체 실린더 숫자를 줄임으로써 안전성을 향상시킬 수 있으며, 공간을 줄이고 기체 공급 관리를 간소화할 수도 있습니다.
Synthware™ 진공/불활성 가스 매니폴드
이러한 매니폴드들은 진공 및 불활성 기체를 공급하는 데 사용되며, 윤활유 없이 작동되는 고진공 밸브를 특징으로 합니다.
용매 전달 매니폴드
용매 전달 매니폴드는 화학 실험실에서 용매를 한 용기에서 다른 용기로 전달하기 위해 사용하는 장치입니다. 일반적으로 다양한 용매 탱크와 수용 용기를 연결하는 일련의 밸브와 포트가 포함된 베이스로 구성되어 있습니다. 해당 매니폴드를 이용하여 사용자들은 용매를 개별로 취급하지 않고서도 빠르고 쉽게 용기 간 전달을 수행할 수 있습니다. 이로 인해 시간이 절약되며, 엎지르거나 다른 사고가 생길 위험이 감소합니다. 용매 전달 매니폴드는 일반적으로 크로마토그래피, 추출, 정제 같은 응용분야에서 사용됩니다.