Polyethylene Glycol(PEGs and PEOs)
폴리에틸렌 옥사이드(PEO) 또는 폴리옥시에틸렌(POE)으로 알려져 있으며 합성, 친수성, 생체적합성 폴리에테르(polyether)입니다. 일반적으로, 분자량 20,000 g/mol 미만인 물질을 PEG로 지칭하는 반면 분자량 20,000 g/mol을 초과하면 PEO로 지칭합니다. 이러한 폴리머는 물뿐만 아니라 에탄올, 아세토나이트릴, 톨루엔, 아세톤, 디클로로메탄, 헥산 및 클로로폼과 같은 많은 유기 용매에서 용해됩니다.
제품
Poly(ethylene glycol)
average Mn 400, hydroxyl
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
Poly(ethylene glycol)
average MN 8,000, hydroxyl
Ethylene glycol dimethacrylate
98%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Poly(ethylene glycol)
average Mn 6,000, hydroxyl
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
average MN 500, cross-linking reagent amine reactive, glycidyl
Poly(ethylene glycol)
average MN 3,350, hydroxyl, powder
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 250, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Polyethylene glycol
6000, for synthesis
Poly(ethylene oxide)
average MV 100,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Tetraethylene glycol
99%
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 500, methacrylate, methoxy, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
Polyethylene glycol
6000, Molecular Biology Grade
Poly(ethylene glycol)
average MV 600,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Polyethylene glycol
4000, for synthesis
Polyethylene glycol
2000, for synthesis
Tetraethylene glycol dimethyl ether
≥99%, cross-linking reagent click chemistry
Poly(ethylene glycol)
average Mn 300, hydroxyl
Poly(ethylene glycol)
average Mn 4,000, flakes
PEG 애플리케이션
PEG는 무독성이며 생접합과 표면 기능화 애플리케이션, 생물의학 연구, 약물 전달, 조직 공학뿐만 아니라 식품 및 화장품 산업에서 일반적으로 사용됩니다. PEG 폴리머 사슬이 분자에 결합 또는 비공유 부착하는 것을 페길화(PEGylation)라고 지칭합니다. 페길화 방법은 물 생체적합성과 수용성, 안정성, 치료제의 약동학적 특성을 향상해 표적 진단학 및 약물 전달의 안전성 및 효율성을 개선할 수 있습니다. PEG 하이드로겔은 제어된 치료제 배포, 세포 배양 스캐폴드, 재생의학, 상처 치료 및 조직 공학에서 일반적으로 사용됩니다.
PEG 파생물 및 PEG 링커
자사는 광범위한 분자량, 최종 기능, 반응성 및 폴리머 구조를 갖춘 잘 정의된 PEG의 폭넓은 포트폴리오를 제공합니다.
- 헤테로이작용성 PEG
- 호모이작용성 PEG
- 모노작용성 PEG
- PEG 덴드리머 및 다중암 PEG
- PEG 코폴리머
- GPC용 PEG 표준 물질
- PEG 및 올리고 에틸렌 글리콜
- 폴리에틸렌 옥사이드 분말
- 올리고머 고순도 PEG
네 가지 일반적 특성과 주요 산업 응용분야, 관련 제품에 대한 더 자세한 내용은 자사의 폴리에틸렌 글리콜(PEG) 및 산화폴리에틸렌(PEO) 안내책자를 참고하십시오.
관련 제품 자료
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
- Article: PEG Selection Guide
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
조직 공학과 약물 전달과 같은 생명 공학의 진보는 다양한 기능성 바이오 소재에 대한 수요 증가를 동반합니다. 연구의 집중 관심 대상이 되어온 바이오 소재의 한 분야는 바로 하이드로겔으로, 화학적으로나 물리적으로 세포의 자연 환경과 유사하게 닮아 있기 때문에 세포를 키우는 토대로 사용될 수 있습니다. 본 기술 문서에서는 일반적으로 면역 반응을 유발하지 못하기 때문에 생물학적 용도로 적합한 PEG(폴리에틸렌 글리콜) 하이드로겔에 대해 상세하게 논의합니다. PEG는 쉽게 이용할 수 있으며, 손쉽게 고분자를 수정하여 세포 배양을 위한 2D 및 3D 뼈대를 포함한 하이드로겔 구성에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 또한 분해성 결합을 통해 치료제 출시를 위한 다양한 응용분야에도 도움을 줍니다.
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
조직 공학과 약물 전달과 같은 생명 공학의 진보는 다양한 기능성 바이오 소재에 대한 수요 증가를 동반합니다. 연구의 집중 관심 대상이 되어온 바이오 소재의 한 분야는 바로 하이드로겔으로, 화학적으로나 물리적으로 세포의 자연 환경과 유사하게 닮아 있기 때문에 세포를 키우는 토대로 사용될 수 있습니다. 본 기술 문서에서는 일반적으로 면역 반응을 유발하지 못하기 때문에 생물학적 용도로 적합한 PEG(폴리에틸렌 글리콜) 하이드로겔에 대해 상세하게 논의합니다. PEG는 쉽게 이용할 수 있으며, 손쉽게 고분자를 수정하여 세포 배양을 위한 2D 및 3D 뼈대를 포함한 하이드로겔 구성에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 또한 분해성 결합을 통해 치료제 출시를 위한 다양한 응용분야에도 도움을 줍니다.