첨단 응용 분야를 위한 고순도 무기물
고순도 무기 물질은 백만 분의 일(ppm) 수준의 오염이라도 전기적, 광학적 또는 촉매적 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있는 첨단 응용 분야에서 필수적입니다. 당사의 고순도 무기 염, 금속, 합금, 산화물, 졸-겔 전구체, 세라믹, 화학 기상 증착(CVD), 원자층 증착(ALD) 전구체 및 칼코겐화물 제품군은 미량의 불순물을 최소화하고 일관된 성능을 보장하도록 규격화되어 제조됩니다.
당사의 고순도 무기 재료는 다음과 같은 특징을 제공합니다:
- 99.9%에서 99.9995%에 이르는 미량 금속 순도 수준
- 동종 최고 수준의 32종 미량 금속 패널 및 16종 희토류 패널을 포함한 엄격한 분석 테스트
- 성능이 중요한 분야에서 제어된 형태, 입자 크기 및 표면적 사양
- 배치 간 신뢰할 수 있는 일관성
고순도 무기물 시험 및 생산 분야의 전문성
금속 증류, 염 정제, 정밀한 표면적 제어를 위한 입자 비딩 등 자체 생산 역량을 불활성 가스 포장 기술과 결합함으로써, 당사는 반도체, 광학, 첨단 세라믹 및 고성능 촉매 응용 분야에 필요한 순도와 신뢰성을 제공합니다.
미량 금속 순도: 고순도 무기물에서 원소 패널의 중요성
미량 금속 불순물은 무기 물질에 존재하는 저농도의 이종 금속 원소로, 금속, 산화물, 염, 칼코겐화물 등을 포함합니다. 특정 원소의 농도가 백만 분의 일(ppm) 수준에 불과하더라도 전기 전도도, 광 흡수율, 촉매 활성, 소결 거동 또는 내식성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 어떤 원소가 존재하는지, 그리고 그 농도가 어느 정도인지를 파악하는 것은 고신뢰성 응용 분야에서 필수적입니다.
총 금속 불순물(TMI)의 정의 및 보고
총 금속 불순물(TMI)은 정의된 분석 테스트 패널 내에서 측정된 개별 원소 농도의 합으로 계산됩니다. 제품의 순도가 “≥99.9%”로 명시된 경우, 이는 총 불순물이 ≤0.1% (≤1,000 ppm)임을 의미합니다.
선택된 분석 패널의 범위를 이해하는 것이 중요합니다. 일부 시중 제품은 5개 또는 8개 원소만 분석하면서도 검출된 불순물만을 근거로 순도 주장을 보고하는 경우가 있는데, 이는 전체 불순물 프로파일을 정확히 반영하지 못할 수 있습니다.
당사는 일관되고 일반적인 수준보다 광범위한 분석 방식을 사용하여 고순도 무기물을 테스트합니다. 미량 금속 기준으로 명시된 모든 제품은 32가지 원소로 구성된 미량 금속 스크리닝을 거치며, 희토류 금속 기준으로 명시된 제품은 전용 16가지 원소로 구성된 희토류 패널을 사용하여 테스트됩니다. 이러한 포괄적인 테스트는 범위가 좁은 스크리닝에서는 놓칠 수 있는 미검출 오염 물질의 위험을 줄여주며, 귀사의 용도와 관련된 원소 전반에 걸친 총 금속 부하량을 보다 정확하게 평가할 수 있게 해줍니다. 일반적으로 당사의 분석 증명서(COA)에는 검출된 원소 불순물만 보고되며, 검출 한계 미만의 불순물은 대개 기재되지 않습니다.
미량 금속 보고의 품질 관리 및 데이터 신뢰성 확보
보고된 미량 금속 값에 대한 신뢰성을 보장하기 위해서는 철저한 품질 관리(QC)가 필수적입니다. 당사는 방법 블랭크, 스파이크 및 회수율 확인, 중복 또는 반복 분석을 포함한 표준 품질 관리 절차를 통해 모든 결과를 뒷받침합니다.
분석 증명서(COA)에는 일반적으로 검출 한계(LOD) 또는 정량 한계(LOQ) 이상으로 검출된 모든 불순물이 보고되며, 결과의 완전한 추적성을 보장하기 위해 배치 식별 정보도 함께 기재됩니다.
고순도 무기물의 입자 크기
입자 크기는 표면적, 반응성, 충진 거동 및 유동 특성에 영향을 미치기 때문에 중요한 재료 특성입니다. 당사 제품의 입자 크기는 일반적으로 메쉬와 백분율 D-값을 사용하여 측정됩니다.
분말 제품의 메쉬 크기 사양
일부 분말 제품은 “-325 메쉬”와 같이 메쉬 등급으로 입자 크기를 명시합니다. 당사의 품질 관리 실험실에서는 이러한 분말을 체로 거르며, 지정된 메쉬를 통과하는 재료가 최소 90% 이상이어야 규격에 부합하는지 확인합니다.
메쉬 크기는 직조 철망의 1인치당 개구 수를 나타냅니다. 예를 들어, -325 메쉬는 입자가 1인치당 325개의 개구(≈44 µm)가 있는 체를 통과함을 의미합니다. 마이너스 기호(−)는 입자가 해당 메쉬 크기를 통과함을 나타냅니다.
메쉬 수가 높을수록 공의 명목상 크기가 더 작아지며(더 미세해지며), 따라서 일반적으로 입자도 더 미세해집니다. 실제 변환을 위해서는 Sigma-Aldrich의 입자 크기 변환표를 참고하시기 바랍니다.
입자 크기 분포 이해
입자 크기와 그 분포는 물질의 반응성, 표면적, 충진 밀도, 유동성 및 소결 거동에 결정적인 영향을 미칩니다. 이러한 매개변수가 필수적인 응용 분야의 경우, 백분위수 기반 지표가 단일 메쉬 사양보다 더 높은 정밀도를 제공합니다.
일반적인 입자 크기 분포 설명 지표로는 다음이 있습니다.
- D10: 재료의 10%(부피 기준)가 이 크기보다 작은 입자 직경.
- D50: 재료의 50%(부피 기준)가 이 크기보다 작은 입자 직경.
- D90: 재료의 90%(부피 기준)가 이 크기보다 작은 입자 직경.
10 μm 미만의 금 분말(미량 금속 기준 99.9% 이상)과 같은 제품의 경우, “< 10 µm”와 같은 규격은 일반적으로 입자의 90%가 10 µm 미만임을 나타냅니다(D90 < 10 µm).
고순도 무기물의 응용 분야
배터리
- 인산철(III) 이수화물은 리튬 이온 배터리의 핵심 소재인 인산철 리튬(LiFePO4) 생산의 전구체로 사용됩니다.
- 황화 리튬(99.995%, 미량 금속 기준)은 Li3PS4 및 Li6PS5Cl과 같은 황화물 기반 고체 전해질의 전구체로 사용됩니다.
반도체
- 테트라키스(디메틸아미도)하프늄(IV)(미량 금속 기준 ≥99.99%) 또는 TDMAH는 주로 원자층 증착(ALD) 및 화학 기상 증착(CVD)에서 전구체로 사용되어, 첨단 트랜지스터에서 고-k 유전체로 작용하는 하프늄 산화물(HfO₂) 박막을 형성합니다.
- 실버 샷(미량 금속 기준 ≥99.99%)은 증발되어 상호 연결을 포함한 마이크로일렉트로닉스용 반도체 웨이퍼에 전도성이 높은 박막을 증착하는 데 사용됩니다.
광학
- 하프늄 산화물과 불화 마그네슘은 AR 코팅, 거울, 빔 스플리터 및 레이저 부품용 고굴절률 광학 코팅을 만드는 데 사용됩니다.
- 텔루라이드 비스무트(99.99%)는 광검출기, 포토닉스 응용 분야의 흡착층 및 센서의 활성층을 만드는 데 사용됩니다.
- 불화 지르코늄(IV)(99.9%, 미량 금속 기준)은 넓은 적외선 투과율과 낮은 굴절률로 인해 첨단 광학 응용 분야의 불소 유리에서 중요한 구성 요소입니다.
화학적 합성
- 염화 루테늄(III) 수화물(≥99.9%, 미량 금속 기준)은 산화 및 수소화 공정에서 루테늄 촉매의 다목적 전구체로 사용됩니다.
- 황산 로듐(III) (99.9%, 미량 금속 기준)은 메탄올 산화를 위한 무수 전기촉매로 사용되어 효율적인 C–C 및 C–H 결합 절단을 가능하게 합니다.