필터 하우징
당사는 바이오 제약 산업의 요구 사항과 글로벌 표준 조직의 엄격한 요구 사항을 충족하는 하우징 설계, 엔지니어링 및 제조에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사의 하우징은 안전하고 신뢰할 수 있는 성능과 공정 분리 일관성을 제공하여 다양한 공정 응용분야의 복잡한 요구 사항을 충족합니다.
제품
관련 자료
- Series 4000™ Single-round Filter Housings
The Series 4000™ single-round filter housing line provides a range of pre-configured designs to meet all your process and filtration needs.
- Series 4000™ Filter Housings User Guide
Series 4000™ housings are shipped with the housing, base, clamp and seal. Filter cartridges, pressure gauges and other accessories must be ordered separately.
- Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
당사의 시리즈 4000™ 단일 원형 하우징 제품군은 모든 공정 및 여과 요구 사항을 충족하도록 사전 구성된 다양한 디자인을 제공합니다. T-라인 및 인라인 디자인으로 제공되는 다양한 튜브 크기를 사용하실 수 있습니다.
- 현재 주문 가능하며 원하는 장소로 배송할 수 있습니다.
- 무용부피를 줄여 제품 손실을 최소화합니다.
- 청결도 향상 (CIP/SIP)
- 문서 패키지 향상으로 규정 준수를 보장합니다.
전체 하우징에 검증된 스테인리스 강 구성 요소를 적용하여 일관된 품질과 성능을 보장합니다. 일부 크기는 중요한 응용분야 전용으로 디자인된 코드 7(Code 7) 베이스로 제공되며, 응용분야 요구 사항을 충족하기 위해 전 범위의 카트리지가 함께 제공됩니다.
Millidisk® 위생 카트리지 하우징
Millidisk® 카트리지 하우징은 산업 공정 응용분야에서 가장 중요한 멸균 여과 단계를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 일반적인 응용분야로는 수용액 및 용매 기반 용액의 멸균 여과, 멸균 탱크 환기, 멸균 가스 여과 등이 있습니다.
Milligard® 위생 카트리지 하우징
Milligard® 하우징은 액체 또는 기체 상태의 Millipore Code M 카트리지와 함께 사용하기에 이상적입니다.
Millistak+® 및 Millistak+® HC 하우징
Millistak+® 316 L 스테인리스 강 필터 하우징은 고용량 액체 정화를 위해 설계되었습니다. 다양한 생산 공정량을 감당할 수 있도록 다양한 크기로 제공되는 Millistak+® 하우징은 당사의 광범위한 Millistak+® 및 Millistak+® HC 여과 카트리지 제품군의 제거 기능, 신뢰할 수 있는 성능 및 효율성을 보완합니다.
Optiseal® 위생 카트리지 하우징
Optiseal® 하우징은 Optiseal® 카트리지 필터를 사용하여 수용액과 가스를 멸균 여과할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 청소하기 쉬운 환기구, 배수구 및 연결부를 갖추고 있어 완전한 멸균이 가능합니다.