예필터 및 미생물 부하 관리
프리필터는 입자를 제거하고 생물부하를 줄이며 공정 효율을 향상시키기 위해 바이오 공정 전반에 걸쳐 사용되는 비용 효율적이고 검증된 기술입니다. 머크의 프리필터 제품군에는 다음이 포함됩니다:
- Milligard® PES 멤브레인 프리필터: 감마선 멸균이 가능하며 Emprove® 프로그램의 지원을 받는 생물부하 저감 필터로, 대부분의 제약 및 바이오의약품 응용 분야에 최적의 선택입니다.
- PolySep™ II 또는 Milligard® 프리필터: 오토클레이브 사용이 가능하며, 더 까다로운 응용 분야에 필요한 성능을 제공할 수 있습니다.
모든 프리필터는 다음과 같습니다:
- 다양한 공정 유체를 효율적으로 여과할 수 있도록 여러 가지 기공 크기로 제공됩니다
- 효율적인 선별 및 규모 확대를 위한 OptiScale® 형식으로 제공
- 벤치 스케일에서 생산 규모 공정까지 안정적인 확장을 위해 다양한 연결 옵션을 갖춘 캡슐 및 카트리지 형식으로 제공됩니다
귀사의 공정에 적합한 필터를 선정하는 데 도움이 필요하시면, 머크의 제품 선정 가이드를 참조하십시오.
Milligard® PES 필터
Milligard® PES 필터는 세 가지 기공 크기의 폴리에테르설폰(PES) 막을 제공합니다. 이 프리필터는 살균 필터의 용량을 늘리거나 공정 장비를 미립자 오염 물질로부터 보호합니다. 또한 살균 필터가 필요하지 않은 공정 단계에서 독립형 생물부하 저감 필터로 사용할 수도 있습니다.
주요 장점
- 검증된 생물부하 저감 효과 (1.2/0.2 µm 공칭, 1.2/0.45 µm 전용)
- 빠른 유속 및 높은 처리량
- Mobius® 일회용 어셈블리에 통합 가능한 감마선 멸균 호환 형식으로 제공
- 캡슐 및 카트리지 형식으로 제공
- Emprove® 프로그램 지원
캡슐 및 카트리지 필터의 대략적인 여과 면적입니다. 자세한 내용은 제품 사양을 참조하십시오. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | 여과 면적 (m²) | Milligard® PES | Milligard® | PolySep™ II | |
| OptiScale® 캡슐 | 25 mm | 3.5 cm² | ✓ | ||
| 47 mm | 17.7 cm2 | ✓ | ✓ | ||
| Opticap® 소형 캡슐 | 소형 300 | 0.03 m2 | ✓ | ||
| Opticap® 캡슐 | XL 2 | ~0.06 - 0.1 m2 | ✓ | ✓ | |
| XL 4 | ~0.11 - 0.2 m² | ✓ | ✓ | ||
| XL 5 | 0.19 - 0.3 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XL 10 | ~0.46 - 0.8 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Opticap® XLT/T-line* 캡슐 | 10 | ~0.46 - 0.8m² | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | ~0.9 - 1.6 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 30 | ~1.4 - 2.5 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 카트리지당 | 4인치 | ~0.17 - 0.28 m² | ✓ | ✓ | |
| 10인치 | ~0.42 - 0.7 m² | ✓ | ✓ | ✓ | |
제품
Milligard® PES 필터가 가공 효율을 어떻게 향상시키는지에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다:
- Prefilter Family Guide
Discover cost-effective membrane-based prefilters that protect downstream operations, improve sterilizing-grade filter capacity, and reduce area requirements for enhanced process economics.
- Millipore Express® Sterilizing-Grade Membrane Filters Selection Guide
Discover various Millipore Express® sterilizing-grade membrane filters for liquid filtration in aseptic drug production.
- How Membrane Prefilters Enhance Bioprocessing Efficiency
Milligard® PES filters improve sterilizing-grade filter capacity and process economics
- Bioburden Reduction and Particulate Retention Using Milligard® PES Filters
Learn how Milligard® PES filters can be used as standalone filters in less critical process steps to remove particulates, reduce bioburden and provide high throughput.
- Processing mAb streams. How a bioburden reduction filter can improve process efficiency
For downstream processing steps that require bioburden control, rather than sterilizing-grade filtration, Milligard® PES filters are an attractive option.
- Membrane Prefilters Improve Sterilizing Filter Capacity and Process Economics in Bioprocessing
This technical article focuses on capacity performance improvements in sterilizing filters when Milligard® PES prefilters are upstream.
- Membrane Filtration: Efficient Particle Retention and Bioburden Reduction in Bioprocessing Fluid Streams
Some prefilters reduce bioburden and can be used as a cost-effective alternative to sterilizing filters for bioburden control in bioprocessing.