Merck
멤브레인 면역 검출 장치
실험실 가운과 보라색 장갑을 착용한 전문가가 다양한 실험실 장비와 용품으로 둘러싸인 잘 갖춰진 실험실에서 멤브레인 면역 검출 장치를 사용하는 모습을 통해 면역 검출 과정의 정밀성과 주의가 필요함을 강조합니다.
서양 블롯팅 면역 검출은 항체를 사용하여 표적 단백질을 검출합니다. 전사된 단백질이 포함된 블롯 멤브레인을 차단한 다음 항체를 배양하고 화학발광, 비색 또는 형광법을 사용하여 검출합니다. 멤브레인 면역 검출 장치는 워크플로우를 간소화하고 검출 시간을 단축하여 웨스턴 블롯 처리를 용이하게 합니다.
섹션 개요
제품
instruments (6)
holders (4)
hand tools (1)
membranes (1)
trays (1)
Millipore (16)
7.0 (1)
관련성에 따라 정렬
1-16 보기/16 결과
보기 변경
1-16 보기/16 결과
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Blot Roller
SNAP2RL
SNAP id® 2.0 Blot Roller
New Blot Roller specially designed for use with the SNAP i.d. 2.0 system.
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Mini Blot Holders (7.5 x 8.4 cm)
SNAP2BHMN0100
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holders
7.4 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and Midi (7.5 x 8.4 cm and 8.5 x 13.5 cm)
SNAP2MM-M
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 MultiBlot Holders (4.5 x 8.4 cm)
SNAP2BHMB050
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders
4.5 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Protein Detection System-Mini (7.5 x 8.4 cm)
SNAP2MINI
SNAP id® 2.0 Protein Detection System-Mini
7.5 x 8.4 cm, Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and MultiBlot (7.5 x 8.4 cm and 4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MB1
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Mini and MultiBlot
Immobilon<SUP>®</SUP>-P Blotting Sandwich
IPSN07852
Immobilon®-P Blotting Sandwich
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Midi and MultiBlot (8.5 x 13.5 cm and 4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MB2
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Midi and MultiBlot
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Midi (8.5 x 13.5 cm)
SNAP2MIDI
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Midi
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Midi Blot Holders (8.5 x 13.5 cm)
SNAP2BHMD0100
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holders
8.5 x 13.5 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 MultiBlot Holding Frame (single pack)
SNAP2FRMB01
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Double MultiBlot (4.5 x 8.4 cm)
SNAP2MB3
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Double MultiBlot
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Midi Blot Holding Frame (single pack)
SNAP2FRMD
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Immobilon<SUP>®</SUP> GO for Simple Immunodetection
IMGDV002
Immobilon® GO for Simple Immunodetection
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Mini Blot Holding Frame (single pack)
SNAP2FRMN01
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
SNAP id<SUP>®</SUP> 2.0 Antibody Collection Tray
SNAPABTR
SNAP id® 2.0 Antibody Collection Tray
Snap i.d. 2.0 Antibody Collection Tray.
16개 결과 중 1-16페이지를 보셨습니다.
페이지 1 / 1
1 중 1 페이지
세련된 흰색 베이스에 파란색 조절 손잡이 2개와 보기 화면, 시료를 배치할 수 있는 지정된 영역이 있는 Snap I.D. 2.0 단백질 검출 시스템은 최신 단백질 분석 기술을 구현합니다.
SNAP i.® 2.0 단백질 검출 시스템
The SNAP i.d.® 2.0 단백질 검출 시스템은 멤브레인을 통해 시약을 끌어당기는 독특한 진공 구동 시스템으로, 확산이나 교반에 대한 의존성을 제거하면서 멤브레인 접촉을 증가시킵니다. 이러한 3차원 시약 분포의 개선으로 면역 검출에 필요한 시간이 단축됩니다. 기존의 웨스턴 블롯팅은 차단, 항체 배양, 세척 단계에 4~24시간이 소요되는 반면, SNAP i.d.® 2.0 프로토콜은 신호 강도의 손실이나 블롯 품질 저하 없이 30분만 소요됩니다. 멤브레인으로 단백질을 옮긴 후 모든 면역 검출 단계(차단, 세척, 1차 및 2차 항체 배양)를 SNAP i.d.® 2.0 시스템으로 수행할 수 있습니다.
관련 리소스