단백질 마커
![Migration differences of mPAGE Color Protein Standard on 12% gel chemistries (kDa) 이 차트는 다양한 겔 화학 물질에서 분리했을 때 mPAGE® 컬러 단백질 표준의 분자량(kDa) 차이를 표시합니다. mPAGE® 컬러 단백질 표준품은 10개의 컬러 밴드로 구성됩니다. 4가지 겔 화학 구조, mPAGE® Bis Tris 프리캐스트 겔, mPAGE® LUX Bis-Tris, mPAGE® TurboMix Bis-Tris 및 Tris-Glycine에 대한 이동 패턴과 겉보기 분자량이 표시됩니다. 모든 Bis-Tris 겔 화학물질에 대한 겉보기 분자량은 MOPS 및 MES 실행 버퍼에 대해 표시됩니다. 컬러 단백질 표준의 분리 범위와 겉보기 분자량은 겔 화학 및 러닝 버퍼 선택에 따라 달라집니다. mPAGE® 프리캐스트 겔과 MOPS 러닝 버퍼 [242kDa-10kDa], mPAGE® 프리캐스트 겔과 MES 러닝 버퍼 [257kDa-10kDa], mPAGE®. LUX 핸드캐스트 겔과 MOPS 러닝 버퍼 [288kDa-10kDa], mPAGE® LUX 핸드캐스트 겔과 MES 러닝 버퍼 [291kDa-10kDa], mPAGE® 터보믹스 핸드캐스트 젤과 MOPS 러닝 버퍼 [259kDa-10kDa], mPAGE® 터보믹스 핸드캐스트 젤과 MES 러닝 버퍼 [275kDa-10kDa], 트리스-글리신 핸드캐스트 젤과 트리스-글리신 버퍼 [259-10kDa]를 사용합니다. MOPS 실행 버퍼를 사용하여 Bis-Tris 겔에서 분리된 컬러 단백질 표준물질은 일반적으로 주어진 겔 화학에 대해 MES 실행 버퍼를 사용하는 것보다 겔 내부로 더 멀리 이동합니다. 가장 정확한 분자량 계산을 위해 항상 염색되지 않은 분자량 마커를 사용하세요.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/protein-electrophoresis-and-western-blotting/migration-differences/migration-differences.jpg)
12% 겔에서 mPAGE® 컬러 단백질 표준의 이동 차이(kDa)
단백질 분자량 마커는 단백질 표준 또는 단백질 사다리라고도 하며, 관심 있는 단백질의 분자량을 추정하고 웨스턴 블로팅에서 전기영동 분리 또는 이동의 진행을 모니터링하는 데 사용됩니다. 염색되지 않은 분자량 마커는 일반적으로 정해진 분자량의 정제된 네이티브 또는 재조합 단백질의 혼합물로 구성됩니다. 겔이나 멤브레인에서 위치를 시각화하려면 염색 단계가 필요합니다. 사전 염색된 단백질 마커를 사용하면 전기영동 분리 및 전이 효율을 쉽게 추적할 수 있습니다. 개별 단백질 표준은 단백질 전기영동, 등전 초점 및 2D-PAGE 응용 분야에도 사용할 수 있습니다.
제품
BLUeye Prestained Protein Ladder
room temperature stable molecular weight markers
mPAGE® Color Protein Standard
mPAGE® Unstained Protein Standard
ColorBurst™ Electrophoresis Marker
mol wt 8,000-220,000 Da
SigmaMarker™
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600)
Ultra-low Range Molecular Weight Marker (M.W. 1,060-26,600)
Prestained Molecular Weight Marker
mol wt 26,600-180,000 Da
Perfect Protein Markers, 10-225 kDa
Protein Molecular Weight Markers, HPLC
GAPDH
standard for protein electrophoresis
Albumin from chicken egg white
For use as a marker in SDS-PAGE
Perfect Protein Western Markers
Accurate size markers detectable on any Western blot
mPAGE® Western Protein Standard
Biotinylated Molecular Weight Marker
mol wt 6,500-180,000 Da
Perfect Protein Markers, 15-150 kDa
Myoglobin from equine heart
Isoelectric focusing marker, pI (1) 6.8, (2) 7.2
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 6.6
| 원한다면... | 사용한다면... | 분자량 범위 | 유지 | 제공 형태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매우 작은 단백질 분리 | 색 마커 초저범위 (C6210) | 1-27 kDa | (6밴드) | 예, 다색 | 액체 |
| 초저범위 분자량 마커 (M3546) | 1-27 kDa | (6 밴드) | 아니요 | 액체 | |
| 매우 작은 단백질과 중간 범위 단백질 모두 분리 | SigmaMarker™ (낮음) (S8445) | 7-66 kDa | (7 밴드) | 아니오 | 파우더 |
| SigmaMarker™ (와이드) (M3913) | 7-200 kDa | (12 밴드) | 아니요 | 분말 | |
| 중간 범위 단백질의 겔 진행을 쉽게 추적 | mPAGE® 컬러 단백질 표준 (MPSTD4) | 10-203 kDa | (10 밴드) | 예, 다색 | 액체 |
| ColorBurst™ 전기영동 마커 (C1992) | 8-220 kDa | (8 밴드) | 예, 다색 | 액체 | |
| 블루아이 프리스테인드 프로틴 래더 (94964) | 11-245 kDa | (12 밴드) | 예, 다색 | 액체 | |
| 고정 분자량 마커 (SDS7B2) | 27-180 kDa | (7 밴드) | 예, 단색 | 분말 | |
| 쿠메시 염색을 사용하여 단백질 크기를 정밀하게 측정 | mPAGE® 염색되지 않은 단백질 표준품 (MPSTD3) | 10-200 kDa | (12 밴드) | 아니오 | 액체 |
| 퍼펙트 단백질 마커, 10-225 kDa (69079) | 10-225 kDa | (9 밴드) | 아니요 | 액체 | |
| 완벽 단백질 마커, 15-150kDa (69149-M) | 15-150 kDa | (7 밴드) | 아니요 | 액체 | |
| HRP-ECL 시약 사용 시 사다리 시각화 | mPAGE® 웨스턴 프로틴 표준 (MPSTD2) | 20-120 kDa | (7 밴드) | 아니요 | 액체 |
| 퍼펙트 단백질 웨스턴 마커 (69959) | 15-150 kDa | (7 밴드) | 아니요 | 액체 | |
| 비오틴화 단백질 연구 | 바이오티닐화 분자량 마커 (B2787) | 7-180 kDa | (9 밴드) | 아니요 | 분말 |
| 매우 큰 단백질 분리 | 분자량 14000-500000 비변성용 키트(MWND500) | 14-545 kDa | (7 밴드) | 아니오 | 파우더 |
mPAGE® 컬러 단백질 표준
mPAGE® 단백질 표준
- mPAGE® 웨스턴 단백질 표준품은 대부분의 항체에 결합하는 IgG 결합 부위를 가진 20kDa, 30kDa, 40kDa, 50kDa, 60kDa, 80kDa 및 120kDa의 7가지 재조합 단백질로 구성됩니다. 따라서 추가 시약 없이 동일한 웨스턴 블롯에서 단백질 마커와 샘플 단백질을 모두 시각화할 수 있습니다.
- mPAGE® 컬러 단백질 표준에는 10kDa ~ 203kDa 범위의 고순도 사전 염색 단백질 10종이 공유결합된 혼합물이 포함되어 있으며, 서로 다른 발색단과 결합되어 있습니다. mPAGE® 컬러 단백질 표준은 SDS-PAGE 중 단백질 분리 관찰, 멤브레인에서의 웨스턴 블롯 전이 효율 확인, 단백질의 크기 근사화 등을 위해 설계되었습니다.
- mPAGE® 염색되지 않은 단백질 표준에는 10kDa~200kDa 범위의 12가지 재조합 염색되지 않은 단백질의 혼합물이 포함되어 있습니다. 85kDa, 25kDa 및 10kDa 밴드는 기준점 역할을 할 수 있도록 강도가 높습니다. mPAGE® 비염색 단백질 표준은 SDS-PAGE 또는 웨스턴 블로팅 후 분자량 측정에 적합하며 사전 염색 마커의 이동도를 보정하는 표준으로 사용됩니다.
블루아이 프레스티드 단백질 사다리
컬러버스트™ 단백질 마커
컬러버스트™ 단백질 마커
컬러버스트™ 마커는 화학적으로 환원되어 선명한 색상의 염료에 접합된 8개의 폴리펩타이드로 구성되어 있습니다. ColorBurst™ 마커는 시료 분자량을 추정하거나 전기영동 실행의 진행 상황을 모니터링하거나 전기 블로팅 완료를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
SigmaMarker™ 단백질 마커
SigmaMarker™ 단백질 마커는 SDS-PAGE와 함께 사용하도록 설계되었으며 대부분의 단백질 또는 그 서브유닛에 공통적인 분자량 범위를 포괄합니다. 이 높고 낮은 광범위한 마커는 시료 완충액으로 동결 건조되어 탈이온수로 재구성한 후 바로 사용할 수 있습니다. 마커는 전기영동 및 쿠마시 블루 염색 후 거의 동일한 강도의 잘 정의된 밴드 분포를 생성하도록 제조됩니다.
초저범위 단백질 마커
퍼펙트 단백질 마커
퍼펙트 단백질 마커는 미지의 샘플 크기를 매우 정확하게 측정할 수 있도록 SDS-PAGE에서 일상적으로 사용하도록 설계되었습니다. 기존의 많은 마커(예: 오발부민, 혈청 알부민)와 달리 퍼펙트 프로틴 마커에는 비정상적인 이동, 이질적인 '퍼지' 밴드 또는 부정확한 크기 추정을 유발하는 올리고당이 포함되어 있지 않습니다. 이 마커는 쿠마시 블루 염색에 최적화되어 있지만 은 염색 및 형광 염료 염색을 포함한 다른 겔 염색 방법에도 조정된 양을 사용할 수 있습니다.
초저범위 단백질 마커
초저범위 분자량 마커(M.W. 1,060-26,600 Da)는 SDS-PAGE 및 웨스턴 블로팅에서 단백질 마커로 사용되어 왔습니다. 고정을 권장합니다.
비변성 단백질 마커
비변성 마커는 기본 PAGE의 표준으로 사용되었을 뿐만 아니라 젤 배제 크로마토그래피를 위한 컬럼 보정에도 사용되었습니다.
관련 리소스
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.