Milli-Q® 실험실 정수 소모품
연구실 용수 시스템 소모품의 전문 포트폴리오는 전처리 및 정화부터 보관 및 분배에 이르기까지 정수 프로세스의 모든 단계를 지원합니다. 아래 표에서 정수 시스템에 필요한 카트리지, UV 램프, 필터 및 폴리셔를 찾아보세요.
Milli-Q® 정수 소모품의 장점은 다음과 같습니다:
- 다양한 급수 수질에 적응 가능
- 거의 모든 용도에서 일관되고 안정적인 수질 제공
- 엄격한 품질 보증 프로토콜로 검증
- 정품 ISO 9001 인증 부품
- /li>
- 밀리의 정수 시스템에 완벽하게 맞도록 설계
- 배수 캡으로 정수 카트리지의 수명 종료 영향 감소
제품
정수 품질 보장 및 순정 부품으로 시스템 보호
정수 카트리지 및 기타 소모품은 오염 물질을 제거하거나 차단하는 것이 목적이므로 정수 프로세스에서 핵심적인 역할을 합니다. 이를 통해 정수된 물의 품질을 보호하고 시스템 손상을 방지합니다.
정수 시스템의 수명을 연장하고 고품질의 정수를 일관되게 유지하려면 정수 시스템 소모품을 제때에 ISO 9001 인증 정품 부품으로 교체하는 것이 중요합니다. 정수 시스템 소모품의 적시 교체 :
- 수질 보장에 도움
- 시스템 손상 및 오염 방지
- 검증 기준 충족
- 실험실 작업의 무결성 보호
정수 카트리지 및 최종 필터로 수질 조정
NEW! 카트리지가 이제 고객의 정수 공급수에 맞게 조정됩니다
IPAK Meta® 및 IPAK Quanta® 정수 카트리지가 이제 고객의 정수 공급수 품질에 맞게 조정됩니다. Milli-Q® IQ 및 EQ 시스템의 경우...
- Elix® 순수한 물로 공급되는 경우, 성능에 영향을 주지 않고 레진 혼합이 감소되었습니다. 카트리지는 여전히 1년에 한 번 교체됩니다.
- Non-Elix® 순수한 물은 더 까다로운 급수 조건에서도 초순수 품질을 일관되게 보장하도록 수지 혼합이 수정되었습니다.
응용 분야 POD-Paks는 수질과 과학을 일치시킵니다
실험실에서 다양한 응용 분야를 수행하기 위해 정제수를 사용하십니까? 다양한 응용 분야의 요구 사항과 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션은 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션이라는 것을 알게 될 것입니다. 각 POD-Pak 필터 또는 폴리셔는 특정 유형의 오염 물질을 타겟팅하여 Q-POD® 또는 E-POD® 디스펜서에서 바로 제거합니다. 여러 종류의 초순수 또는 정수가 필요한 경우, 다른 POD-Pak을 다른 디스펜서에 연결하기만 하면 됩니다.
POD-Pak 제품군에는 다음이 포함됩니다:
- 밀리팩® & 멸균 Millipak® Gold 0.22 µm 필터: 박테리아 및 미립자 없는 물
- Biopak® 폴리셔: 파이로겐, 뉴클레아제, 프로테아제 및 박테리아가 없는 물
- VOC-Pak® 폴리셔: 휘발성 유기 화합물 관련 분석용 물
- EDS-Pak® 폴리셔: 내분비계 교란물질 관련 응용 분야를 위한 용수
- LC-Pak® 광택제: 초미량 유기물에 민감한 응용 분야를 위한 용수
카트리지는 지속 가능성을 염두에 두고 설계되어 수명이 다한 카트리지의 영향을 줄이고 실험실에서 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
- 폐기물 무게 감소: 혁신적인 드레인 캡이 소모된 정화 카트리지(IPAK Gard®, IPAK Meta®, IPAK Quanta®)에서 갇힌 물을 제거하여 폐기 무게를 최대 35%까지 줄여줍니다. 작동 방식은 동영상을 통해 확인하세요.
- 수은 취급 제거: 유기 오염 물질의 살균 및 광산화에 사용되는 소니의 무수은 ech2o® UV 램프는 규제된 폐기물 관리를 줄여줍니다. 또한 이전 UV 램프보다 더 작아져 시스템을 더 작게 설치할 수 있습니다.
- 친환경 포장: 카트리지는 지속 가능한 임업 인증을 받은 100% 재활용 골판지로 포장됩니다. 새롭게 디자인된 카트리지 키트는 포장 무게는 51%, 부피는 45% 줄였습니다.
소모품 공급 계약으로 수질 위험 방지
Milli-Q® 시스템을 최고 성능으로 유지하고 쉽게 주문할 수 있습니다. 소모품 공급 계약(CSA)을 통해 항상 적시에 올바른 소모품을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 구매 프로세스가 간소화됩니다. 수질을 보장하는 가장 쉽고 경제적이며 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
- 단 한 번의 구매 주문
- 자동 배송
- 유통기한 놓치지 않기
- 선호 가격
- 유연하게 조정할 수 있습니다./li>
- 추적이 가능한 로트의 ISO 9001 인증 정품 부품만
e-Sure RFID 태그를 통한 데이터 추적성 보장
e-Sure 태그는 필수적인 데이터 추적성을 제공합니다. RFID 기술을 기반으로 하는 이 디지털 표시는 대부분의 소모품에 부착되어 품질 및 안전 보증은 물론 추적성을 제공합니다.
- 시스템 메모리에 소모품 데이터 및 이벤트를 자동으로 기록
- 시스템 인터페이스에서 직접 소모품 상태를 모니터링
관련 리소스
- Flyer: Consumables Supply Agreement
A scheduled shipment plan to ensure on-time replacement of consumables for your Milli-Q® water purification system.
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
Water is a ubiquitous solvent used throughout cell isolation and culture. Therefore, water contamination may affect experimental outcomes. The use of ultrapure water is advisable for sensitive tissue culture.
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
Application Paks are specially designed point-of-use purifiers. When placed at the outlet of a POD water dispenser of a Milli-Q® IQ series water purification system, Application Pak point-of-use polishers ensure the water is free from contaminants that are critical to your applications.
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
Endocrine disruptors (EDs) are small, man-made organic chemicals whose structures mimic those of hormones, enabling them to interact with normal endocrine system functions.
- Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.