ReCycler™ 용기 프로그램
ReCycler™ 회수용 용기 서비스는 고객이 필요한 용매를 안전하고 안정적인 방식으로 보관하여 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다. 머크는 제품을 고객에게 전달하고 빈 용기를 수거하여 재사용합니다. 문 앞까지 제품을 배송하는 편리한 배송 방식과 지속 가능한 용기 재사용을 통해 비즈니스 성과를 기대 이상으로 최적화합니다.
지속 가능성
ReCycler™ 벌크 용매 배송 시스템은 포장 폐기물을 줄이고, 유해물 폐기 비용을 없애며, 병을 헹구지 않아 물을 절약합니다. 이를 통해 실험실은 환경적 지속 가능성을 개선할 수 있습니다. 머크는 지속 가능성을 전략의 필수 요소로 삼아 더욱 탄탄하게 자리 잡았습니다. 과학과 기술 분야에서 머크의 핵심 강점을 활용하여 고객의 지속 가능성 목표 달성을 돕습니다.
당사의 벌크 용매 배송 서비스를 이용하는 것은 귀사의 탄소 발자국을 줄일 수 있는 또 다른 방법입니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 당사는 제공한 벌크 용매 용기를 재사용합니다. 따라서 소형 용기가 매립지나 소각 시설로 보내져 폐기될 때 발생하는 폐기물과 처리 비용을 최소화합니다.
재료
제품 대비 포장 무게 53% 감소1
배출량 및 에너지
수명 주기 동안 온실가스 배출량 69% 감소1
수명 주기 동안 에너지 수요 77% 감소1
포장 및 유통
큐브 사용률 46% 증가1,2 고형 포장 폐기물 질량 99% 감소 1
1. 4리터 유리병을 사용하는 EMD Millipore의 제품 배송 시스템과 비교
2. 팔레트당 (4)개의 200 L ReCycler™ 용기 대 팔레트당 (108)개의 4 L 유리병을 기준으로 함
품질 보증에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
MilliporeSigma ReCycler™ 용매 시스템 프로그램은 전담 전문가 팀의 고급 서비스 지원을 받아 회수 가능한 맞춤형 제품군을 관리합니다. 당사는 요구 사항에 맞는 다양한 크기의 용기를 제공하며 이를 귀하의 위치로 신속하게 배송합니다.
회수용 용기에 담긴 용매와 시약은 18 L에서 1,250 L까지 다양한 크기의 용기로 제공됩니다. 사용할 수 있는 다양한 용매와 용매 혼합물이 준비되어 있으며, 맞춤형 용매 혼합물과 유연한 배송을 통해 고객의 요구에 맞는 제품군을 설계할 수 있습니다.
- 정시 배송
- 통합 관리
- 믿을 수 있는 품질
- 비즈니스 검토
- 소급성(Traceability)
이점은 무엇입니까?
회수 가능한 스테인리스 스틸 ReCycler™ 압력 디스펜싱 용기.
- 요구 사항을 관리하는 전담 전문가 팀
- ReCycler™ 프로그램을 통해 구매한 고객에게 할당되는 제품군
- 스테인리스 스틸 용기는 각 화학 물질의 품질 무결성을 보호하여 고객의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
- 관련 용기를 맞춤형으로 조정하여 고객의 응용분야에 맞는 정확한 유량으로 기기에 직접 화학 물질을 전달할 수 있습니다.
- 각 현장의 요구 사항에 맞게 18L~1,250L까지 다양한 용량으로 제공됩니다.
NOWPak® II 용기
고순도 용매, 이동상 혼합물, DNA 시약을 보관하기 위해 설계된 특수 포장 시스템입니다. NOWPak® II 용기에는 재사용 가능한 스테인리스 스틸 쉘 안에 미리 세척되고 입자가 없는 순수 PTFE/PFA 블래더가 담겨 있습니다.
- 20L 및 40L 용량 제공
- 견고한 304 스테인리스 스틸 오버팩
- DNA 및 펩타이드 합성기와 같이 15psi를 초과하지 않는 지속적인 압력이 필요한 응용분야용
- 이중 오염 방지 설계로 펜탄 및 다이클로로메탄과 같은 높은 증기압의 용매를 안전하게 보관합니다.
안전성
ReCycler™ 밀폐형 용기는 화재 위험과 누출을 최소화하도록 정교하게 설계되어 작업자가 위험한 용매에 노출될 가능성을 크게 줄여줍니다. 이러한 고압 용기는 미국 기계기술자 협회에서 ASME 인증을 받은 제품으로, 최고 수준의 안전 표준을 준수합니다. 안전 인증을 받은 압력 방출 장치로 직원들을 더욱 안전하게 보호할 수 있으며, 다양한 액세서리가 제공되어 작업 환경에서 화학 물질을 안전하게 다룰 수 있습니다.
- ASME 인증: 고압 용기는 미국 기계기술자 협회의 엄격한 안전 표준을 준수합니다.
- 강화된 보호: 안전 인증을 받은 압력 방출 장치와 추가적인 액세서리로 화학 물질을 안전하게 다룰 수 있으며 작업장의 위험도를 낮출 수 있습니다.
재활용 제품
| 드럼 유형 | 30PSI 미만 ReCycler™ 고압 용기 | 15PSI 미만 ReCycler™ 저압 용기 | 10PSI 미만 NOWPak®II | 12PSI 미만 Pure-Pac® II |
|---|---|---|---|---|
| 드럼 용량 | 200L, 205L, 1,250L | 18.9L, 50L, 200L | 20L, 40L | 20L, 50L, 200L |
| 특징 | 대부분의 응용분야에 적합한 밀폐형 용기 | 소규모 응용분야에 적합한 밀폐형 용기 | SS 용기 내부의 PTFE/PFA 접이식 라이너 | 소규모 응용분야에 적합한 밀폐형 용기 |
| 디스펜싱 메커니즘 | Swagelok 퀵 커넥트 바디 및 스템 | Swagelok 퀵 커넥트 바디 및 스템 | 폐쇄형 시스템과 함께 사용하는 압력 커넥터 | Swagelock 퀵 커넥트에 적용 가능한 마이크로매틱 마이크로밸브 커플러 |
| 적합한 화학 물질 | 용매, DNA 시약, 맞춤형 혼합물 | 용매, DNA 시약, 맞춤형 혼합물 | 용매, DNA 합성, 맞춤형 혼합물 | 용매, 맞춤형 혼합물 |
| 응용분야 | 화학 및 합성 응용분야 | 분석 화학 및 R&D 응용분야 | 화학 및 합성 응용분야 | 분석 화학 및 R&D 응용분야 |
| 액세서리 | 디스펜싱 호스/휴대용 응용분야 | HPLC 기기와 함께 사용하는 캡 커넥터 | Pure-Pac® II 디스펜스 커플러 키트 3/8" 및 1/2" 튜브 피팅 | |
| 압력 측정 어셈블리 | 펌프 또는 진공 디스펜싱용 캡 커넥터 | Pure-Pac® II 디스펜스 토글 밸브 어셈블리 3/8" | ||
| 수위 지시계 | ||||
| Swagelok® 퀵 커넥트 피팅 | 후드 내부의 원격 설치 어댑터 키트 | 스테인리스 스틸 디스펜싱 호스, 1/4" 수 NPT | ||
| 무수 시료 수집 밸브 | 바틀탑 어댑터 키트 | |||
| QC 시료 수집 밸브 | ||||
| 대기 배출구 | ||||
| 점퍼 호스 어셈블리 | ||||
| 스테인리스 스틸(SS) 페룰 감속기 | ||||
시작하는 방법을 알고 싶으십니까?
당사에 자세한 정보를 문의하여 맞춤형 전용 용매 또는 시약 제품군을 준비하십시오.
- 월별/분기별 또는 연간 단위로 귀사의 예상 용매 사용량을 계산하면 귀사의 수요와 현장 요구 사항에 맞게 Recycler™ 제품군을 맞춤 설정해 드립니다.
- 전문가팀이 질문에 답하고 ReCycler™ 프로그램을 맞춤 설정해 드립니다. recycler@milliporesigma.com으로 문의하십시오.
작동 방식
용매 사용량 예측 및 첫 배송 받기
계정 담당자에게 알리기
ReCycler™ 제품군에서 완전한 탱크 받기