[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
제품
장바구니0
KRKO
제품
제품애플리케이션서비스리소스지원
[로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)
[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)
장바구니0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)[Luminex® 기기용 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석법](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)MILLIPLEX® Luminex® 기기용 다중 분석법 FAQ
# MILLIPLEX® Luminex® 기기용 다중 분석법 FAQ
Luminex® 기기용 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석법에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아래에서 머크 전문가 팀이 직접 답변한 자주 묻는 질문을 확인해 보세요.
## MILLIPLEX® 분석 패널 사용을 위한 리소스 가이드가 있습니까?
MILLIPLEX® 제품의 최신 종합 카탈로그를 확인하려면, 머크의 ['분석물 분기별 보고서](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/828/298/analyte-quarterly-ms.pdf)([Analyte Quarterly)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/828/298/analyte-quarterly-ms.pdf)' 사본을 다운로드하여 MILLIPLEX® 분석법, Luminex® 기기, 그리고 초고감도 검출을 위한 단일 분자 계수(SMC®) 기술부터 다양한 ELISA 키트에 이르기까지 머크의 모든 면역분석 솔루션 및 제품 포트폴리오를 살펴보십시오.
또한, 머크의 ['팁 & 트릭스(Tips & Tricks)](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-guide-multiplexing-milliplex-assays)'에서는 MILLIPLEX® 분석법 및 Luminex® 기기에 대한 기술 정보를 제공합니다. 여기에는 기술 및 작동 원리, 프로토콜, 데이터 분석, 그리고 가장 인기 있는 분석물에 대한 종간 교차반응성 데이터가 포함됩니다.
## 모든 정량적 MILLIPLEX® 멀티플렉스 키트에는 무엇이 포함되어 있나요?
__그림 1은__ 모든 정량적 MILLIPLEX® 멀티플렉스 키트에 포함된 모든 구성 요소를 보여줍니다.
__Figure 1__All components are included in every quantitative MILLIPLEX® multiplex kit, including: (A) 10X Wash Buffer, (B) Mixing Bottle, (C) Magnetic Beads—Capture antibody, conjugated beads in solution, (D) Standard, (E) Controls—QC1 & QC2, (F) Assay Buffer, (G) Bead Diluent, (H) Serum Matrix, (I) SAPE—Streptavidin Phycoerythrin, (J) Plate Sealers, (K) 96-Well Plate—Greiner Black Mylar, and (L) Detection Antibody Cocktail.
다음이 포함됩니다:
- Luminex® 자기 비드
- 용액 내 항체 접합 비드(포획 또는 1차 항체)
- 일부 키트에 대해 사전 혼합 형식 제공
- 비드 희석액
- 비드를 정확한 부피로 혼합하기 위한 용액
- 특허받은 차단 시약 칵테일을 함유하여 허위 신호를 현저히 감소시켜 진정한 바이오마커 측정(이종 항체로부터의 신호 포함)을 보장합니다
- 표준 물질
- 재조합 단백질 분석물의 동결 건조 혼합물
- 표준 희석 곡선을 사용하여 분석법을 교정합니다
- 품질 관리(QC)
- 적절한 피펫팅 및 분석 설정 완료를 보장하기 위해 고농도 및 저농도 QC와 범위 시트가 제공됩니다
- 고객은 각 분석에 적절한 샘플 QC를 포함해야 합니다
- 혈청 매트릭스 용액
- 혈청 및 혈장 샘플 사용 시 표준 물질 희석용으로 제공되는 동결 건조 혈청 매트릭스
- 완충액으로 희석한 표준 곡선보다 더 정확한 분석물 정량화를 제공합니다; 혈청 매트릭스는 천연 단백질이 분석되는 조건을 모방합니다
- 검출 항체 칵테일
- 즉시 사용 가능한 용액 형태로 다중 비오틴화 리포터(검출) 항체를 함유합니다
- SA-PE
- 스트렙타비딘 피코에리트린(형광 물질)이 즉시 사용 가능한 형태로 제공됨
- 분석 완충액
- 세척 용액
- 플레이트 및 실러
- 프로토콜
[세포 신호 전달 분석](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/cell-signaling-multiplex-assays)에 포함된 사항:
- 용해 완충액
- 선택적 키트에서 양성 및 음성 대조군으로 사용하기 위한 세포 용해물
[항체 검출 분석법](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-analysis-of-autoantibodies) 포함
- PE-Ig 접합체
- 정성 분석에는 표준품 및 품질 관리(QC)가 포함되지 않습니다
## 얼마나 많은 분석 대상 물질과 검출 키트를 제공합니까?
머크는 500종 이상의 순환 분석물, 100종 이상의 세포내 분석물, 그리고 편의를 위해 35종 이상이 미리 혼합된 130종 이상의 키트를 제공합니다. 머크 키트는 또한 가장 광범위한 종을 포괄합니다: 인간, 비인간 영장류, 생쥐, 쥐, 개, 고양이, 돼지, 양, 소, 닭, 말.
현재 제공 중인 전체 목록을 확인하시려면 ['분석물 분기별 브로셔](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/828/298/analyte-quarterly-ms.pdf)'를 다운로드하십시오.
## 주문, 제품 가격 및 재고 여부, 또는 로그인 지원에 대해 추가 도움이 필요할 경우 누구에게 연락해야 하나요?
머크 [고객 서비스](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support)로 문의해 주십시오.
## MILLIPLEX® 분석법에 관한 기술적 또는 과학적 질문이나 우려 사항이 있을 경우 누구에게 문의해야 합니까?
[기술 지원팀에](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices) 전화로 문의하거나 메시지를 보내려면 링크를 따라가십시오.
## 바이오마커 영업 전문가의 전화 또는 방문을 요청하려면 누구에게 연락해야 하나요?
바이오마커 영업 전문가의 전화 또는 방문을 요청하시려면 [영업](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/campaigns/milliplex-request-info)팀으로 메시지를 보내주십시오.
## MILLIPLEX® 키트 내 시약을 교체해야 할 경우 누구에게 문의해야 합니까?
머크 [기술 지원팀](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support) 또는 담당 영업 사원에게 문의해 주십시오.
## 대규모 장기 연구를 계획 중이거나 연구비 지원을 위한 연구비 지원서를 작성 중이라면 어디에서 더 많은 정보를 찾을 수 있나요?
면역분석법 관련 요구사항(분석법 검증 요건, 맞춤형 분석법, 공급망 계획, 품질 협약, 포장 및 배송, 시약 변경 통지 등)을 지원하기 위해 [영업 전문가의](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/campaigns/milliplex-request-info) 연락을 [요청하십시오](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/campaigns/milliplex-request-info).
## 새로운 분석물용 맞춤형 분석법 또는 여러 MILLIPLEX® 키트에 분석물을 결합하는 방법에 대한 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?
맞춤형 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석법 또는 ELISA를 원하시면, 머크의 [맞춤형 분석법](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/custom-milliplex-multiplex-assays-and-elisas) 페이지를 방문하시어 양식을 작성해 주십시오.
## MILLIPLEX® 키트와 함께 어떤 품질 및 분석 검증 서비스를 제공합니까?
MILLIPLEX® 키트는 ISO 9001-2015 인증 시설에서 제조되며 연구용(RUO)으로만 사용 가능하며, 임상 또는 의료 진단 목적으로 사용해서는 안 됩니다. 개발부터 제조에 이르기까지 머크의 [품질이 MILLIPLEX® 분석법을 차별화하는](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/quality-in-milliplex-multiplex-kits) 방식을 확인해 보십시오.
MILLIPLEX® 키트는 분석법 민감도, 교차 반응성, 정밀도 등을 테스트합니다. 기준은 __표 1에__ 설명되어 있습니다.
기준설명
검증된 시료 매트릭스혈청, 혈장 또는 조직 배양 상청액 (또는 키트 프로토콜에 명시된 기타 샘플 유형)
분석법 민감도생물학적 유의성 범위 내; 최소 검출 한계(minDC) 보고
선택성/특이성항체 간 교차 반응은 검출 불가능하거나 무시할 수 있으며, 항체는 검증됨
정밀도
동일 분석 내 15% CV (표준편차/평균) 이내
시험 간 변동계수(CV) 20% 이내 (표준편차/평균)
정확도± 30% 이내
선형성± 30% 이내
키트 운송 안정성37 °C, 4 °C 및 실온에서 7일간
방법 비교가능한 경우, 사내 또는 타사 공급업체 제품 대비
종 간 교차 반응성사용 가능한 샘플을 대상으로 테스트함 (정보는 [기술 지원팀에](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support) 문의하거나 [종](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-species-cross-reactivity) 간 [교차 반응성 페이지를](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-species-cross-reactivity) 참조하십시오)
표 1.MILLIPLEX® 멀티플렉스 키트에 대해 검증된 기준.
## MILLIPLEX® 키트와 분석물 다중화 키트는 맞춤 제작이 가능한가요?
대부분의 MILLIPLEX® 키트는 맞춤형으로 구성 가능하며, 흔히 "구성 가능"하다고 표현됩니다. 이는 연구 목적에 따라 목록에 기재된 분석물 중 하나, 여러 개 또는 전부를 선택할 수 있으며, 선택한 분석물에 대해서만 비용을 지불한다는 의미입니다.
## 동일한 종류의 키트에서 여러 개의 시약을 혼합해도 되나요?
키트 내 시약이 모두 동일한 로트(로트 번호는 키트 내 각 병 라벨에 기재됨)이며 권장 조건 하에 보관된 경우에만 시약을 혼합하십시오.
## 두 개 이상의 MILLIPLEX® 키트를 결합할 수 있습니까?
각 키트는 포함된 시약과 함께 프로토콜 권장 사항에 따라 최적의 성능을 발휘하도록 개발 및 검증되었습니다. 키트를 혼합할 경우 항체 교차 반응성, 호환되지 않는 시료 희석 배율, 부적절한 혈청 매트릭스, 완충액 또는 배양 시간 등의 위험이 발생할 수 있으며, 이 중 어느 하나라도 결과를 왜곡시킬 수 있습니다.
서로 다른 키트의 분석 항목을 결합하고자 하신다면, 머크의 [맞춤형 분석법을](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/custom-milliplex-multiplex-assays-and-elisas) 확인해 보십시오. 연구 요구사항에 가장 적합한 옵션을 찾도록 머크의 전문성을 활용하실 수 있습니다.
## 한 종을 대상으로 한 키트로 다른 종의 샘플을 검출할 수 있나요?
머크의 [종간 교차반응성 문서에는](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-species-cross-reactivity) 선택된 키트에 대한 분석물 종간 교차반응성 데이터가 포함되어 있습니다. [기술](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support) 지원팀에 문의하실 수도 있습니다.
## MILLIPLEX® 키트로 타액, 소변 또는 눈물에서 분석물을 검출할 수 있습니까?
머크 키트는 각 키트 프로토콜에 명시된 시료 유형에서 테스트되었습니다. 일반적으로 머크 키트는 혈장 또는 혈청 시료, 세포 배양 시료, 용해물 시료 사용을 위해 테스트됩니다.
일부 키트는 소변 또는 뇌척수액(CSF)에 대해 특별히 테스트되었습니다. 새로운 샘플 유형으로 키트를 사용하기 전에, 권장 사항을 위해 [기술 지원팀에](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support) 문의하시거나 [맞춤형 분석팀이](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/custom-products/custom-milliplex-multiplex-assays-and-elisas) 특정 샘플 유형에 대한 검증 테스트를 수행할 수 있습니다.
MILLIPLEX® 분석을 위한 시료 전처리 팁은 머크의 ['시료 전처리 및 취급' 문서를](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-and-tricks-sample-handling-and-preparation) 참조하십시오.
## 멀티플렉싱 비용은 ELISA 실행 비용과 비교해서 어떻게 되나요?
각 MILLIPLEX® 멀티플렉스 키트는 하나의 분석물을 포함한 키트 기본 가격이 책정됩니다. 추가 분석물마다 가격이 단계적으로 인상됩니다. 한두 가지 분석물만 검출하려는 경우, 두 개의 별도 단일 분석물 [ELISA 키트가](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/elisa-kits) 예산 및 연구 요구에 부합할 수 있습니다. 그러나 다중 분석물을 동시에 분석할 때는 멀티플렉싱이 실질적인 비용 절감 효과를 제공합니다.
소중한 시료량을 절약하는 것이 목표라면, 멀티플렉싱이 핵심입니다. 대부분의 MILLIPLEX® 키트는 각 프로토콜에 따라 "원액" 또는 "희석액" 형태로 단 25µL의 시료만 필요합니다. 선택한 모든 관심 분석물을 정량하기 위해 단 한 번의 간편한 분석만 수행함으로써 시간과 시료를 절약할 수 있습니다. 머크 키트에는 분석 플레이트와 밀봉제 등 분석을 완료하는 데 필요한 모든 시약이 포함되어 있습니다. 물과 시료를 추가하고 프로토콜을 따르기만 하면 됩니다.
## MILLIPLEX® 분석에 어떤 플레이트 리더기든 사용할 수 있나요?
루미넥스® 기술을 기반으로 한 면역분석법(밀리플렉스® 분석법 및 키트 포함)을 실행하려면 루미넥스® 기기가 필요합니다. 현재 밀리플렉스® 키트와 함께 사용할 수 있는 기기는 다음과 같습니다:
- [xMAP® INTELLIFLEX® 시스템 RUO](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/INTELLIFLEXRU0)
- [xMAP® INTELLIFLEX® 시스템 DRSE](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/INTELLIFLEXDRSE)
- [FLEXMAP 3D® 시스템](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/40014)
- [Luminex® 200™ 시스템](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/40012)
해당 기기들의 차이점에 대한 자세한 내용은 [Luminex® 멀티플렉싱 플랫폼 비교](https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplexing-platforms-comparison) 페이지를 참조하십시오. 이 기기들은 머크 또는 다른 Luminex® 파트너를 통해 구입할 수 있습니다. Bio-Plex® 기기도 MILLIPLEX® 분석을 포함한 모든 Luminex® 기술 기반 면역분석법 실행에 사용될 수 있습니다.
## MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석법을 논문에서 어떻게 인용하나요?
- 미국 또는 캐나다에 소재한 경우, 분석법의 출처로 머크를 명시하십시오.
- 미국 또는 캐나다 이외의 지역에 거주하는 경우, 분석법의 출처로 머크 KGaA, Darmstadt, Germany를 명시하십시오.
- 전체 MILLIPLEX® 키트명과 키트 카탈로그 번호를 포함하고, 키트에서 사용한 분석물도 나열하십시오.
- 사용한 샘플의 종(종류)과 샘플 희석 방법을 반드시 포함하십시오.
### __연구용으로만 사용하십시오. 진단 절차에 사용해서는 안 됩니다.__
[MILLIPLEX® 분석법에 대한 정보 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/campaigns/milliplex-request-info)
__관련 기사__
- [Quality in MILLIPLEX® Multiplex Kits](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/quality-in-milliplex-multiplex-kits)
- [면역학 멀티플렉스 분석 | MILLIPLEX® 분석](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/product-supporting/milliplex/immunology-multiplex-assays)
- [Luminex® Multiplexing Platforms Comparison](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplexing-platforms-comparison)
- [Multiplex Assays for Vet Med/Animal Health Research | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-in-vet-med-and-animal-health-research)
- [Multiplex Measurement of CVD Biomarkers | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-measurement-of-cvd-biomarkers)
- [Multiplexing Metabolic Syndrome Biomarkers | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-metabolic-syndrome-biomarkers)
- [Multiplex Cancer Assays for Cancer Research| MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-cancer-assays-for-cancer-biomarker-detection)
- [Tips & Tricks | Guide to Multiplexing | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-guide-multiplexing-milliplex-assays)
상부
__계속하려면 로그인하세요.__
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
로그인__계정이 없으십니까?__등록
이 페이지는 고객의 편의를 위해 기계로 번역하였습니다. 정확한 번역을 제공하고자 노력하였으나 기계 번역은 완벽하지 않을 수 있습니다. 기계 번역된 내용에 만족하지 않으실 경우 영어 원문을 참고하시기 바랍니다.
지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars)
주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)
소셜 미디어
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__연구. Development. 생산__
연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다.
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
[씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유.
사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 | 주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294 [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999)
[사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr)
An unknown error has occured.