Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 석회암에 포함된 Aluminium(총)
분석 방법: 석회암에 포함된 Aluminium(총)
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 100594  Spectroquant® Aluminium 셀 검사
카탈로그 번호 114825  Spectroquant® Aluminium 검사
카탈로그 번호 100317  분석용 Hydrochloric acid 37%
카탈로그 번호 106495  분석용 Sodium hydroxide
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
시료 조제:
니켈 도가니 안에서 분말 시료 재료 약 100 mg을 sodium hydroxide(1.5 g) 펠릿 8개와 혼합합니다. 덮개로 덮인 도가니를 약한 붉은 빛이 돌 때까지 30분 동안 가스 버너로 가열합니다. 열을 식힌 후에 도가니 안의 내용물을 정제수에 용해시킵니다. 용해시키기 위해서는 덮개가 있는 도가니를 비커 안에 넣고 분석용 정제수 30 - 50 ml와 함께 항온 수조에서 녹은 덩어리가 용해될 때까지 가열합니다. 초음파 파쇄는 용해를 가속화합니다. 용액을 37% hydrochloric acid로 pH 3 - 4 값이 되게 조정하고 정량적으로 200 ml 정량 플라스크에 옮긴 후 분석용 정제수로 부피만 채워서 적절히 혼합합니다.
분석:
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다.
계산:
Aluminium(총) 함량 %  =  분석값 mg/l Al x 20
mg 단위로 시료 무게 측정
재료
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500