[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
제품
장바구니0
KRKO
제품
제품애플리케이션서비스리소스지원
[로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)
[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)
장바구니0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en)[Sample Purification](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/purification)Selection of Purification Equipment
# Selection of Purification Equipment
Simple IEX chromatography, such as elution by a step-gradient, can be performed using a syringe or peristaltic pump with prepacked HiTrap columns. A chromatography system is required in order to achieve a high resolution separation using accurately controlled linear gradient elution, to take advantage of the high flow rates of modern media, or when the same column is to be used for many runs.
Way of workingPilotExplorer 100Purifier 10FPLCPrimeSyringe or peristaltic pump +
HiTrap column
Simple, step-gradient elution✓✓✓✓✓✓
Reproducible performance for routine separation✓✓✓✓✓
Optimization of one step separation to increase purity✓✓✓✓✓
System control and data handling for regulatory requirements, e.g. GLP✓✓✓✓
Automatic method development and optimization✓✓✓✓
Automatic buffer preparation✓✓✓
Automatic pH scouting✓✓✓
Automatic media or column scouting✓✓
Automatic multi-step purification✓✓
Scale up, process development and transfer to production✓✓
Proven sanitary design for cGMP with easily exchanged wetted parts✓
Standard ÄKTAdesign configurations
__Figure 1.__ Standard ÄKTAdesign configurations
## Materials
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500
__Related Articles__
- [Maintenance of Multimodal Chromatography Media and Storage Conditions](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-purification/maintenance-of-media-and-storage-conditions)
- [Bind/Elute vs Flowthrough Mode in Multimodal Chromatography](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/bind-elute-vs-flowthrough-mode-in-multimodal-chromatography)
- [Chiral Chromatography Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/faq)
- [FastWoRX for Faster and Greener Alternative to Liquid-Liquid Extraction](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/fastworx)
- [High Purity Carbon Adsorbents for Chromatography](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/high-purity-carbon-adsorbents)
- [Plasmid purification by ion exchange chromatography with Genopure kits](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/ion-exchange-chromatography)
- [LRA (Lipid Removal Agent) for Biopharmaceutical Production](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/lra-lipid-removal)
- [Immobilized Metal Chelate Affinity Chromatography (IMAC)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/metal-chelate-afnity-chromatography)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
상부
__계속하려면 로그인하세요.__
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
로그인__계정이 없으십니까?__등록
지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars)
주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)
소셜 미디어
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__연구. Development. 생산__
연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다.
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
[씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유.
사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 | 주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294 [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999)
[사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr)
An unknown error has occured.