콘텐츠로 건너뛰기
Home고체상 미세추출법 (SPME)생물학적 SPME를 이용한 시료 청정도 분석
생물학적 SPME를 이용한 시료 청정도 분석
M. James Ross, Senior R&D Scientist, Olga Shimelis, R&D Manager
Merck
시료 전처리는 분석을 위한 시료 준비 및 매트릭스 효과를 제거하기 위해 수행된다. 매트릭스 효과는 분석 대상 물질의 신호를 방해할 수 있는 내인성 물질에 의해 발생한다.¹ 매트릭스 효과에 민감한 분석법 중 하나는 LC-MS/MS이다. 혈장은 단백질, 지질, 염류 및 탄수화물을 포함하는 복잡한 매트릭스로, 일정한 시료 전처리가 필요하다. 이러한 문제점을 해결하지 못하면 잠재적인 매트릭스 효과뿐만 아니라 분석 시간 증가, 새 컬럼 투자, 또는 기기 유지보수 시간 증가로 이어질 수 있습니다. 본 연구에서는 LC-MS/MS 분석을 위한 시료 전처리에서 고체상 미세 추출법(SPME)과 Supel™ BioSPME C18 96-핀 도구의 효과성을 보고합니다. 이전 연구에서는 단백질 결합 값 측정용 시료 전처리에서 BioSPME의 능력을 입증한 바 있습니다.2
인산지질 제거 효율: BioSPME 대 아세토니트릴 단백질 침전법
BioSPME 96핀 툴(그림 1)을 이용한 추출 후 시료에 잔류하는 인지질 양을 아세토니트릴 보조 단백질 침전 후 잔류 인지질 양과 비교하였다. BioSPME 절차는 그림 2에 개략적으로 설명되어 있다. 간단히 말해, 핀 도구는 이소프로판올에서 컨디셔닝한 후 물로 간단히 헹군다. 이 시점에서 핀 도구는 추출 준비가 완료된다. 추출 후, 핀 도구는 분석 대상 물질이 탈착되기 전에 핀 표면에 남아 있을 수 있는 단백질을 제거하기 위해 간단히 헹군다. 이후 분석 준비가 완료된다.
단백질 침전은 100µL의 인간 혈장과 300µL의 아세토니트릴을 혼합하여 수행하였다. 혼합물은 4°C에서 20분간 보관한 후 5,000rpm으로 10분간 원심분리하였다. 상층액을 옮겨 10psi 질소 기류 하에서 45°C에서 건조시켰습니다. 이후 시료를 초기 이동상 200µL에 재현탁시켰습니다.
생물학적 매트릭스에서 약물 단백질 결합을 측정하기 위한 시료 정제 기술
그림 1.Supel™ BioSPME C18 96핀 도구 모습.
두 가지 방법으로 채취한 다섯 개의 시료를 AB Sciex-3200 Q Trap 질량 분석기와 Agilent 1290 LC를 사용하여 표 1에 기술된 방법으로 분석하였다. 모니터링한 인지질은 표 2에 기재되어 있다.
혈장으로부터 알부민 단백질 제거
핀에 비특이적으로 잔류한 단백질의 양은 NanoOrange™ 키트를 사용하여 측정하였다. 핀(8개)은 정적 조건 하에서 웰 플레이트에 800 µL의 이소프로판올 용액에 20분간 처리하였다. 이후 핀을 800 µL의 물로 10초간 세척하였다. 풀링된 인간 혈장(800 µL) 추출은 96-웰 플레이트에서 1200 rpm, 3 mm 궤도 반경으로 교반하며, 써모 어댑터를 37 °C로 설정하여 수행했다. 추출 후 핀들은 물로 1분간 세척했다.
제품 설명서에 명시된 대로 작업용 용액(단백질 염색용 염료) 1mL를 웰 플레이트의 해당 웰에 주입하여 다른 웰 플레이트를 준비했습니다. 소 혈청 알부민(BSA) 추출에 사용된 핀을 작업용 용액에 노출시킨 후 300rpm으로 교반하면서 90-96°C에서 10분간 반응시켰습니다. 웰 플레이트는 시료를 빛으로부터 보호하기 위해 호일로 덮었습니다. 그런 다음 시료를 실온으로 냉각시켰습니다.
샘플은 Thermo Scientific Dionex HPLC 기기에서 형광 검출기를 사용한 직접 유동(컬럼 없음) 방식으로 분석되었으며, 자세한 내용은 표 3을 참조하십시오. 샘플은 0.1–5.0 µg/mL 범위의 BSA에 대한 외부 교정을 사용하여 피크 높이로 정량화되었습니다.
LC-MS/MS를 이용한 전체 시료 청정도 측정
시료의 청정도 측정은 다음 세 가지 조건에 대해 총 이온 크로마토그램(TIC)을 측정하여 결정하였다: 80:20 탈착 용액(메탄올:물, 부피비) 대조군, BioSPME로 추출한 첨가 혈장 시료, 아세토니트릴 보조 단백질 침전 혈청 시료.
아세토니트릴 보조 단백질 침전 시료는 다음과 같이 준비하였다. 추출 시료에 사용된 혈장과 동일한 양의 첨가 혈장 시료를 아세토니트릴(v/v)로 3배 희석하였다. 이 시료를 4°C에서 10,000 rpm으로 10분간 원심분리하였다. 이 후 상층액을 제거하고 질소 하에서 10psi로 건조시킨 후, 용매 효과를 최소화하고 시료 청정도를 더 잘 반영하기 위해 탈착 용액에 재현탁시켰다. 세 가지 시료 모두 표 1에 기술된 대로 2µL 주입량과 100~900 m/z 범위의 Q1 스캔을 사용하여 분석하였다 . 관심 시료마다 메탄올을 여러 번 주입하여 시료 간 잔류물 이송을 제거하였다.
결과 및 논의: Supel™ BioSPME 96-PIN 장치가 아세토니트릴 기반 시료 전처리보다 우수한 성능을 보임
BioSPME로 준비된 시료의 인지질 함량을 아세토니트릴 보조 단백질 침전법으로 준비된 시료와 비교하였다. 표 4에서 볼 수 있듯이, BioSPME를 사용한 최종 추출 시료에는 아세토니트릴 보조 단백질 침전 대조군에 비해 0.1% 미만의 인지질이 잔류하였다. 두 조건을 비교한 시료 크로마토그램은 그림 3에 제시되어 있다.
바이오SPME 핀-툴로 준비한 시료와 아세토니트릴 단백질 침전 시료의 크로마토그램 비교
그림 3.대조군 시료(아세토니트릴 단백질 침전, 보라색)와 BioSPME 시료(녹색)의 인지질에 대한 대표 크로마토그램(2 µL 주입).
나노오렌지™(NanoOrange™) 연구에 따르면, 핀 도구는 핀 표면에 약 1.2 µg의 단백질(BSA 대비 정량)을 축적했습니다. 교정용 핀과 비교한 핀의 대표 크로마토그램은 그림 4에서 확인할 수 있습니다. 알부민은 혈장 내 총 단백질의 절반 이상(35mg/mL~50mg/mL)을 차지합니다.³ 이 값은 테스트된 8개의 핀에 걸쳐 표 5에 표시된 바와 같이 최종 추출 샘플 내 단백질의 0.01% 미만에 해당합니다.
Supel<sup>™</sup> BioSPME C18 96-핀 추출 단백질의 크로마토그램과 표준 물질의 크로마토그램 중첩
그림 4.알부민 단백질, 추출 핀(파란색), 및 2.5 µg/mL 표준(검정색)의 대표 크로마토그램.
표준 시료 대비 더 깨끗한 시료를 입증하기 위해, 단백질 침전 혈장 시료, BioSPME 추출 혈장 시료 및 탈착 용액에 대해 전체 TIC를 수집하였다( 그림 5 참조 ). 보여지듯이, BioSPME 추출 시료는 아세토니트릴 침전 시료보다 탈착 용액에 훨씬 더 가깝습니다. 탈착 용액에서 관찰되는 피크는 존재하는 중수소 표지 카르바마제핀(RT ~4.5분)에 해당합니다.
단백질 침전 혈장, BioSPME 기반 시료 및 탈착 용액에 잔류하는 인지질 분석물의 TIC 크로마토그램
그림 5.단백질 침전 시료(녹색), BioSPME 추출 시료(분홍색), 탈착 용액(파란색) 내 인지질의 TIC 크로마토그램(5 µL 주입). 크로마토그램은 동일한 상대 카운트로 조정되었습니다.
결론: BioSPME를 통한 효과적인 시료 전처리
이 BioSPME 96핀 도구는 인간 혈장 분석을 위해 최소한의 매트릭스 효과를 가진 깨끗한 시료를 신속하고 효율적으로 전달하는 방법을 제공합니다.
재료
Loading
참고문헌
1.
Fang N, Yu S, Ronis MJ, Badger TM. 2015. Matrix effects break the LC behavior rule for analytes in LC-MS/MS analysis of biological samples. Exp Biol Med (Maywood). 240(4):488-497. https://doi.org/10.1177/1535370214554545
2.
Roy KS, Nazdrajić E, Shimelis OI, Ross MJ, Chen Y, Cramer H, Pawliszyn J. 2021. Optimizing a High-Throughput Solid-Phase Microextraction System to Determine the Plasma Protein Binding of Drugs in Human Plasma. Anal. Chem.. 93(32):11061-11065. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c01986
3.
Merlot AM, Kalinowski DS, Richardson DR. Unraveling the mysteries of serum albuminâ—more than just a serum protein. Front. Physiol. 5 https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00299