[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
제품
장바구니0
KRKO
제품
제품애플리케이션서비스리소스지원
[로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)
[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)
장바구니0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)[고체상 미세추출법 (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)SPME 소개
# SPME 소개
[SPME에 대해 자세히 알아보기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
고상 미세 추출(SPME)은 용매를 사용하지 않는 독특한 시료 전처리 기술이다. SPME는 폴리머 코팅 섬유를 사용하여 휘발성 및 반휘발성 유기 화합물을 한 번의 추출 단계로 농축한다. SPME는 용매나 복잡한 추출 장비가 필요하지 않다.
SPME 섬유는 보호 바늘 내부의 플런저에 부착되며, 이 보호 바늘은 마이크로리터 주사기 모양의 홀더에 연결됩니다. 홀더 내부의 플런저는 SPME 섬유를 보호 바늘 안팎으로 이동시켜 시료 매트릭스에서 유기물을 추출합니다. 유기물은 미리 정해진 시간 동안 섬유의 액체 코팅층에 흡착됩니다.
SPME 섬유는 보호 바늘 안으로 수축된 후 가스 크로마토그래프의 가열 주입구로 주입됩니다. 이후 유기물은 열전달 방식으로 크로마토그래피 컬럼으로 이동되어 분리 및 측정됩니다. 분석이 완료되면 SPME 섬유는 바늘 안으로 수축된 후 주입구에서 제거되어 다음 시료 분석을 준비합니다.
__관련 기사__
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
- [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers)
- [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips)
- [더 보기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
상부
__계속하려면 로그인하세요.__
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
로그인__계정이 없으십니까?__등록
이 페이지는 고객의 편의를 위해 기계로 번역하였습니다. 정확한 번역을 제공하고자 노력하였으나 기계 번역은 완벽하지 않을 수 있습니다. 기계 번역된 내용에 만족하지 않으실 경우 영어 원문을 참고하시기 바랍니다.
지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars)
주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)
소셜 미디어
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__연구. Development. 생산__
연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다.
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
[씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유.
사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 | 주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294 [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999)
[사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr)
An unknown error has occured.