[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) 제품 장바구니0 KRKO 제품 제품애플리케이션서비스리소스지원 [로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup) [빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order) 장바구니0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)[중합효소 연쇄 반응 애플리케이션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications/genomics/pcr)FFPE 조직 및 기타 손상된 DNA 원천으로부터의 DNA 품질 평가를 위한 정성적 다중 PCR 분석법 # FFPE 조직 및 기타 손상된 DNA 원천으로부터의 DNA 품질 평가를 위한 정성적 다중 PCR 분석법 __Steve Michalik, Christopher William__ DNA 품질 평가는 포르말린 고정 파라핀 포매(FFPE) 조직 및 기타 손상된 DNA 원천으로부터 의미 있는 데이터를 획득하는 데 있어 중요한 첫 단계입니다. 완전한 게놈 DNA를 사용하는 것은 염색체 이상 분석(예: SNP 분석, LOH, aCGH 등)의 성공적 수행에 핵심적입니다. FFPE 조직은 염색체 이상 분자 특성화용 DNA 원천으로 점점 더 많이 사용되고 있으나, 포르말린이 핵산과 반응하여 돌이킬 수 없는 손상을 일으켜 하류 공정에서 작동하지 않을 수 있는 저품질 DNA 샘플을 생성한다는 것은 잘 알려져 있습니다.1,2 이러한 샘플 컬렉션 내 DNA 손상에 기여하는 요인은 고정 조건과 샘플의 연령 등 여러 가지가 있습니다. 결과적으로 시료마다 손상 정도를 판단하기 어렵습니다. 이 문제를 해결하기 위해, 머크는 aCGH와 같은 번거롭고 비용이 많이 드는 하류 공정 수행 전에 DNA 품질을 판단할 수 있는 간단하고 정성적인 겔 기반 다중 PCR 분석법을 개발했습니다. 점차 증가하는 크기의 단편을 증폭하는 프라이머 세트를 사용한 다중 PCR은 지나치게 손상된 시료를 식별하는 효과적인 품질 관리 도구로 입증되었습니다. 더 큰 PCR 산물을 증폭할 수 있는 능력은 WGA를 포함한 성공적인 분자 조작이 가능한 고품질 DNA를 예측하는 지표가 됩니다.3,4 ## 재료 및 방법 DNA 분해 예측을 위한 겔 기반 다중 PCR 분석법 프로토콜은 아래와 같다. 이 분석법은 NCBI UniSTS 데이터베이스에서 도출된 5개의 프라이머 세트로 구성되며, 132bp에서 295bp 범위의 증폭 산물을 생성한다(표 1). ## NCBI UniSTS 데이터베이스 유니스티스 번호포워드 프라이머 서열역방향 프라이머 서열증폭산물 크기 (bp)Chr ST839J12.SP6GCAAAATCCATACCCffi CTGCTCTTTCCCTCTACAACCCTCTAACC1324 STSG50529GCTGTTAGAGCmT ATTGCAGCCTAGAAAffi CTGCATAAACCAACC15022 CSNPHARPCATGGCTCACTGGCTTACAATTGCCTCTTACAGAGGAGCAG1962 SHGC147491TTTGATGTTAGGACACGTCGAAAAAAAACGGAAGAAGTCTCTTGGC23512 SHGC105883GTCAGAAGACTGAAAACGAAGCCGCTTGCCACATCCTTCTTCAAGT29513 표 1.정성적 다중 PCR 검사를 구성하는 다섯 가지 프라이머 세트의 UniSTS 등록 번호, 프라이머 서열, 증폭 산물 크기 및 염색체 표적 위치. DNA 샘플 품질이 저하되면 이들 제품 중 일부 또는 전부가 증폭에 실패하게 되며, 이로 인해 증폭된 단편의 수와 크기를 기반으로 게놈 DNA 품질을 분류할 수 있습니다. 고품질 게놈 DNA는 다섯 개의 증폭 산물을 모두 생성합니다. 이 분석법은 사전 검증 작업 없이는 손상된 DNA의 유용성을 예측할 수 없습니다. 예를 들어, 샘플이 aCGH 수행에는 너무 파편화되었을 수 있지만, qPCR 기반 SNP 분석에는 여전히 유용할 수 있습니다. 상관 실험을 수행하여 경험적으로 품질 기준점을 결정함으로써 하류 실험의 재현성을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 응용 분야에서는 성공적인 결과를 예측하기 위해 다섯 가지 증폭 산물이 모두 생성되어야 할 수 있는 반면, qPCR과 같은 다른 분야에서는 단일 밴드의 존재만으로도 충분할 수 있습니다(__그림 1__). 이러한 방식으로 서로 다른 출처의 샘플을 비교할 수 있으며 실험의 재현성이 보장됩니다. ![5개의 FFPE 조직 샘플에서 약 1mg의 조직을 채취한 후, 기술 자료에 명시된 대로 GenomePlex Tissue Whole Genome Amplification Kit(제품 번호 WGA2)를 사용하여 처리하였습니다. (A) 희석하지 않은 WGA2 조직 용해액 5μL를 아래 설명된 대로 다중 PCR 증폭에 적용한 후, 각 반응물 5μL를 4% 아가로즈 겔(Invitrogen # G6000-04)에 분리하여 분석했습니다. 크기 표준으로 100bp DNA 래더(Invitrogen 카탈로그 # 15628-019)를 사용했습니다. 레인 1과 2에서는 5개 밴드가 모두 증폭되어 이 FFPE 조직 용해액이 고품질 게놈 DNA를 함유함을 나타낸 반면, 레인 3, 4, 5에서는 다중 PCR 단편의 전부 또는 대부분이 증폭되지 않아 저품질 DNA를 함유함을 나타냈다. 정제된 DNA 또는 이 FFPE 조직에서 유래한 증폭된 WGA 산물을 다중 qPCR 분석에 직접 사용했을 때도 유사한 결과가 관찰되었다(데이터 생략). (B) 다중 PCR 결과와 aCGH 성능 간의 상관관계를 입증하기 위해 aCGH를 수행하였다. 제조사 권장사항에 따라 머크의 Spectral Labeling Kit 및 SpectralChip™ 2600 어레이 플랫폼을 사용하여 BAC aCGH 분석을 위해 WGA2 산물 1μg을 사용하였다. 아래 이데오그램은 이 샘플 세트로 얻은 데이터를 대표합니다. 이들은 머크의 Spectralware™ BAC 어레이 분석 소프트웨어를 사용하여 생성되었습니다. 샘플 1과 2에서는 고품질 어레이 통계 및 QC 지표를 얻었으나, 샘플 3, 4, 5에서는 불규칙한 어레이 통계와 낮은 QC 지표가 나타났습니다. 시험 및 대조군 하이브리다이제이션 샘플은 그림 B에 표시되어 있습니다.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/genomics/pcr/multiplexpcrresults.gif "Qualitative multiplex PCR assay for assessing DNA quality from FFPE tissues and other sources of damaged DNA") __그림 1.__5개의 FFPE 조직 샘플에서 약 1mg의 조직을 채취한 후, 기술 자료에 명시된 대로 GenomePlex Tissue Whole Genome Amplification Kit(제품 번호 WGA2)를 사용하여 처리하였습니다. (A) 희석하지 않은 WGA2 조직 용해액 5μL를 아래 설명된 대로 다중 PCR 증폭에 적용한 후, 각 반응액 5μL를 4% 아가로즈 겔(Invitrogen # G6000-04)에 분리했습니다. 크기 표준으로 100bp DNA 래더(Invitrogen 카탈로그 # 15628-019)를 사용했습니다. 레인 1과 2에서는 5개 밴드가 모두 증폭되어 이 FFPE 조직 용해액이 고품질 게놈 DNA를 함유함을 나타낸 반면, 레인 3, 4, 5에서는 다중 PCR 단편의 전부 또는 대부분이 증폭되지 않아 저품질 DNA를 함유함을 나타냈다. 정제된 DNA 또는 이 FFPE 조직에서 유래한 증폭된 WGA 산물을 다중 qPCR 분석에 직접 사용했을 때도 유사한 결과가 관찰되었다(데이터 생략). (B) 다중 PCR 결과와 aCGH 성능 간의 상관관계를 입증하기 위해 aCGH를 수행하였다. 제조업체 권장사항에 따라 머크의 Spectral Labeling Kit 및 SpectralChip™ 2600 어레이 플랫폼을 사용하여 BAC aCGH 분석을 위해 WGA2 산물 1μg을 사용하였다. 아래 이데오그램은 이 샘플 세트로 얻은 데이터를 대표합니다. 이들은 머크의 Spectralware™ BAC 어레이 분석 소프트웨어를 사용하여 생성되었습니다. 샘플 1과 2에서는 고품질의 어레이 통계 및 QC 지표를 얻었으나, 샘플 3, 4, 5에서는 불규칙한 어레이 통계와 열악한 QC 지표가 나타났습니다. 시험 및 대조군 하이브리다이제이션 샘플은 그림 B에 표시되어 있습니다. ## 손상된 DNA(예: FFPE 조직 DNA) 평가를 위한 다중 PCR 프로토콜 이 과정에는 JumpStart™ REDTaq™ ReadyMix™ PCR 반응 혼합액 사용을 권장합니다. 소량 PCR 반응을 수행할 경우 시약을 비례적으로 조정할 수 있습니다. 1\. 모든 10종의 프라이머를 적절한 용기에 혼합하여 최종 농도 10μM의 멀티플렉스 프라이머 혼합액을 준비합니다. 프라이머 서열은 표 1을 참조하십시오. 2\. 아래 표 2에 따라 적절한 크기의 튜브에 다음 반응 성분을 혼합합니다. 수행하는 반응 수에 맞게 마스터 믹스를 적절히 증량하십시오. 피펫팅 손실을 고려하여 여분의 마스터 믹스를 준비하십시오. __참고__: 시약 농도가 변하지 않는 한 최종 PCR 반응 용량은 증량 또는 감량할 수 있습니다. ### 멀티플렉스 PCR 마스터 믹스 시약명Sigma-Aldrich 카탈로그 번호최종 농도반응당 µL 물[GenomePlex 조직 전체 게놈 증폭 키트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/WGA2)[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/W4502)NA1 6 JumpStart RedTaq ReadyMix[P0982](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/P0982)lx25 25 mM MgCl2[M8787](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/M8787)3.5 mM\*3 10 µM 멀티플렉스 프라이머 믹스NA0.2 µM 각 프라이머1 총량  45 표 2.멀티플렉스 PCR 마스터 믹스 \*JumpStart RedTaq ReadyMix에는 2 mM MgCl₂가 포함되어 있습니다. 1.5 mM M8787을 보충한 후 최종 MgCl₂ 농도는 3.5 mM입니다. (W4502) (P0982) (M8787) 3\. 생성된 마스터 믹스 45 μL를 적절한 PCR 튜브 또는 플레이트에 첨가합니다. 4\. 게놈 DNA 5 μL를 첨가하고 균일해질 때까지 혼합합니다. 최적의 결과를 위해 반응당 10~100 ng의 템플릿 DNA를 사용하십시오. __참고__: 정제된 게놈 DNA 대신, 희석하지 않은 GenomePlex [WGA2](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/product/sigma/WGA2) 조직 용해액 5μL 또는 머크 GenomePlex 제품으로 생성된 WGA 증폭산물 100ng을 대신 첨가할 수 있습니다. 5\. PCR 튜브 또는 플레이트를 열순환기에 넣고 다음 순환 조건으로 DNA를 증폭합니다. - 94 °C에서 2분간 변성 - 35회 반복: - 94 °C 1분 - 60 °C 1분 - 72 °C 1분 - 72 °C에서 7분간 유지 - 4 °C 유지 생성된 증폭 산물 5μL를 4% 아가로즈 겔에 분리합니다. 참고: JumpStart RedTaq ReadyMix에는 겔 로딩 용액이 포함되어 있어 PCR 후 즉시 아가로즈 겔에 시료를 로딩할 수 있습니다. 고품질 게놈 DNA를 사용하면 다섯 가지 PCR 증폭 산물(132 bp, 150 bp, 196 bp, 235 bp 및 295 bp)이 모두 생성됩니다. 저품질 DNA는 증폭 산물을 생성하지 못하거나 일부 증폭 산물이 희미한 밴드로 나타날 수 있습니다(그림 1). ## 결론 결론적으로, 본 연구에서 제시된 분석법은 손상 가능성이 있는 시료(예: FFPE 조직, 혈청/혈장, 법의학적 시료 등)의 DNA 품질을 판단하는 데 유용하다. 비록 DNA 품질 평가에는 유용하지만, 정량적 정보를 제공하지는 못한다. 이러한 경우, 손상된 샘플의 DNA 농도를 측정하기 위한 실행 가능한 대안으로 qPCR이 있습니다. 5,6 본 분석법은 사전 검증 작업 없이 손상된 DNA의 유용성을 예측할 수 없습니다. 오히려, 선택한 하류 응용 분야에 대해 경험적으로 품질 기준점을 결정하기 위해 상관 실험을 수행해야 합니다. ## 재료 예기치 못한 오류가 발생했습니다. Response not successful: Received status code 500 ### 참고문헌 1\. SCHANDER C. 2003. DNA, PCR and formalinized animal tissue ? a short review and protocols. Organisms Diversity & Evolution. 3(3):195-205. [https://doi.org/10.1078/1439-6092-00071](https://doi.org/10.1078/1439-6092-00071) 2\. Srinivasan M, Sedmak D, Jewell S. 2002. Effect of Fixatives and Tissue Processing on the Content and Integrity of Nucleic Acids. The American Journal of Pathology. 161(6):1961-1971. [https://doi.org/10.1016/s0002-9440(10)64472-0](https://doi.org/10.1016/s0002-9440%2810%2964472-0) 3\. van Beers EH, Joosse SA, Ligtenberg MJ, Fles R, Hogervorst FBL, Verhoef S, Nederlof PM. 2006. A multiplex PCR predictor for aCGH success of FFPE samples. Br J Cancer. 94(2):333-337. [https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6602889](https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6602889) 4\. Wang F, Wang L, Briggs C, Sicinska E, Gaston SM, Mamon H, Kulke MH, Zamponi R, Loda M, Maher E, et al. 2007. DNA Degradation Test Predicts Success in Whole-Genome Amplification from Diverse Clinical Samples. The Journal of Molecular Diagnostics. 9(4):441-451. [https://doi.org/10.2353/jmoldx.2007.070004](https://doi.org/10.2353/jmoldx.2007.070004) 5\. Walker JA, Kilroy GE, Xing J, Shewale J, Sinha SK, Batzer MA. 2003. Human DNA quantitation using Alu element-based polymerase chain reaction. Analytical Biochemistry. 315(1):122-128. [https://doi.org/10.1016/s0003-2697(03)00081-2](https://doi.org/10.1016/s0003-2697%2803%2900081-2) 6\. Ginzinger D, Godfrey T, Nigro J, Moore D, Suzuki S, Pallavicini M, Gray J, Jensen R. 2000. Measurement of DNA copy number at microsatellite loci using quantitative PCR analysis. Cancer research. 60(19)5405-9. __관련 기사__ - [Custom cGMP Oligos](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/custom-cgmp-oligos) - [핫스타트 PCR](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/hot-start-pcr) - [KAPA 익스프레스 추출 키트 자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/kapa-express-extract-kit-faq) - [KAPA2G 고속 PCR 키트 자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/kapa2g-fast-pcr-kits-faq) - [KAPA2G 로버스트 PCR 키트 자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/kapa2g-robust-pcr-kits-faq) - [KAPA3G 식물 PCR 키트 자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/kpa3g-plant-pcr-kits-faq) - [잠금 핵산](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/locked-nucleic-acids-faq) - [Roche PCR 시약 및 PCR 프로토콜](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/pcr-reagents) - [더 보기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __관련 제품 카테고리__ - [전체 게놈 증폭](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/molecular-biology-and-functional-genomics/pcr-and-amplification/whole-genome-amplification) 상부 __계속하려면 로그인하세요.__ 계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요. 로그인__계정이 없으십니까?__등록 이 페이지는 고객의 편의를 위해 기계로 번역하였습니다. 정확한 번역을 제공하고자 노력하였으나 기계 번역은 완벽하지 않을 수 있습니다. 기계 번역된 내용에 만족하지 않으실 경우 영어 원문을 참고하시기 바랍니다. 지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars) 주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices) 소셜 미디어 [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __연구. Development. 생산__ 연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) [씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유. 사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 |  주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294  [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999) [사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr)