[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
제품
장바구니0
KRKO
제품
제품애플리케이션서비스리소스지원
[로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)
[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)
장바구니0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en)[Bioburden Testing](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/applications/microbiological-testing/bioburden-testing)S-Pak® Membrane Filters
# S-Pak® Membrane Filters
## S-Pak® Membrane Advantages
- Individually packed
- Sterile
- Ready to use
- Easy to use
- No hydrophobic spots
- No toxicity
- Good bioburden recovery
## Filter and Packaging: Easy-to-use and Manipulate with Gloved Hands
Using sterile forceps, peel back the film and separate the blue paper from the membrane. Remove the membrane with the forceps.
Place the membrane and blue paper on a wet filtration support. When wet, the blue paper curls enabling you to easily remove it using forceps.
We offer a range of membranes to meet your specific filtration requirements. Please contact us for additional information on S-Pak® Membrane filtration requirements. For your high-volume applications, try our [EZ-Pak®filters](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/search/ez-pak?focus=products&page=1&sort=relevance&term=ez-pak&type=product).
## Materials
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500
__Related Articles__
- [Microbial Detection Using Chromogenic and Fluorogenic Culture Media](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/overview-chromogenic-media)
- [EN ISO 11133 Microbiological Culture Media](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/microbiological-analysis-for-food-and-beverage/en-iso-11133-water-for-the-preparation-and-performance-testing)
- [ISO Updates: Microbiological Food & Water Analysis](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/microbiological-analysis-for-food-and-beverage/updates-on-iso-standards)
- [ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/regulatory-compliance-for-food-and-beverage/iso-11133-culture-media-food-and-water-testing)
- [Assessing Level of Bacteria Purified Water](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/assessing-level-of-bacteria-purified-water)
- [Compliant and Accurate Microbial Testing with the EZ Product Family](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/compliant-accurate-microbial-testing-ez-product-family)
- [Milliflex Oasis® Filtration System](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-oasis-filtration)
- [Fluorescence-based Rapid Microbial Detection](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-quantum-rapid-detection)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
상부
__계속하려면 로그인하세요.__
계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.
로그인__계정이 없으십니까?__등록
지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars)
주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)
소셜 미디어
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__연구. Development. 생산__
연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다.
[](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)
[씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유.
사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 | 주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294 [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999)
[사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr)
An unknown error has occured.