[콘텐츠로 건너뛰기](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) 제품 장바구니0 KRKO 제품 제품애플리케이션서비스리소스지원 [로그인 / 등록](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup) [빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order) 장바구니0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko)[무균성 시험](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/applications/microbiological-testing/sterility-testing)직접 접종에 의한 무균성 시험 # 직접 접종에 의한 무균성 시험 ## 비여과성 시료에 대한 직접 접종 불임성 시험 ![직접 접종은 의약품의 안전성을 평가하기 위한 무균 시험 절차입니다.](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/direct-inoculation-products.jpg "Direct inoculation sterility testing media") 신뢰할 수 있는 무균 시험과 제품별 방법의 개발 또는 검증은 의약품 개발 과정에서 매우 중요한 단계입니다. 국제 약전에서는 무균 시험에 표준 막 여과법을 사용할 것을 권장하지만, 일부 제품은 여과가 불가능하거나 변형될 수 있습니다. 이러한 제품은 일반적으로 직접 접종법을 사용하여 시험하며, 대두 카제인 소화 배지(TSB) 및 유동 티오글리콜레이트 배지(FTM 표준 및 투명)를 포함한 다양한 무균 시험 배지를 사용합니다. 이 방법에서는 시험 시료를 필요한 배지에 직접 접종하며, 시료의 양이 배지 총량의 10% 미만이 되도록 합니다. - [직접 접종의 장점](https://www.sigmaaldrich.com#direct-inoculation) - [직접 접종용 배지](https://www.sigmaaldrich.com#culture-media) - [대두-카제인 소화 배지 (트립티케이스 대두 육수, TSB)](https://www.sigmaaldrich.com#digest-medium) - [유동성 티오글리콜레이트 배지(FTM)](https://www.sigmaaldrich.com#fluid-medium) - [투명 티오글리콜레이트 배지](https://www.sigmaaldrich.com#clear-medium) - [완벽한 신뢰를 위한 완전한 무균 검사 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com#complete-testing) * * * ## 직접 접종의 장점[](https://www.sigmaaldrich.com) 직접 접종(침지) 방식에서는 시험물을 적절한 배지가 담긴 튜브나 병에 직접 접종한 후 14일간 배양합니다. 다양한 무균 시험 요구사항에 부합하는 직접 접종 방식을 지원하기 위해, 당사는 다양한 용량과 병 크기(9mL 튜브부터 750mL까지)의 맞춤형 무균 시험 배지를 폭넓게 제공하여 고객의 응용 분야에 적합하게 맞춥니다. 직접 접종법: - 여과가 어려운 물질의 무균 시험을 수행할 수 있는 방식을 제공합니다. - 균증 및 균발생 억제(B&F) 시험 수행 시 제품 소비량을 줄입니다. ## 직접 접종용 배지[](https://www.sigmaaldrich.com) 직접 접종법에서는 시료를 두 종류의 배지에 직접 접종합니다. 한 배지는 혐기성 미생물의 성장을 허용하는 반면, 다른 배지는 호기성 미생물의 성장을 지원합니다. 유동성 티오글리콜레이트 배지(FTM)는 혐기성 미생물에 일반적으로 사용되는 배지이며, 트립신 대두 육수(대두 카제인 소화 배지라고도 함)는 호기성 미생물에 더 적합합니다. 배양 기간이 끝난 후 호기성 및 혐기성 미생물은 각각의 배지에서 별도로 검출됩니다. ### 대두-카제인 소화 배지 (트립토케이스 대두 육수, TSB)[](https://www.sigmaaldrich.com) 대두-카제인 분해 배지는 곰팡이와 호기성 세균 배양에 적합합니다. 이 배지는 직접 접종에 의한 무균 시험에 사용됩니다. 또한 비멸균 제품의 사전 농축 배지 용도로도 사용됩니다. 예기치 못한 오류가 발생했습니다. Response not successful: Received status code 500 * * * ### 유동성 티오글리콜레이트 배지(FTM)[](https://www.sigmaaldrich.com) 유동성 티오글리콜레이트 배지는 혐기성 및 호기성 세균 검출에 적합합니다. 본 배지는 USP, EP 및 JP에 명시된 바와 같이 직접 접종에 의한 무균 시험에 사용됩니다. 예기치 못한 오류가 발생했습니다. Response not successful: Received status code 500 * * * ### 투명 티오글리콜레이트 배지[](https://www.sigmaaldrich.com) 투명 티오글리콜레이트 배지는 표준 FTM과 동일한 성장 촉진 특성을 가지며, USP, EP 및 JP 규정을 준수합니다. 이 대체 제형은 한천의 존재로 인해 약간의 탁도나 흐림 현상이 있는 FTM에 비해 시각적 투명도가 더욱 우수합니다. 예기치 못한 오류가 발생했습니다. Response not successful: Received status code 500 [추가 정보 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/campaigns/sterility-testing-consumables) * * * ## 완벽한 신뢰를 위한 완벽한 무균성 시험 솔루션[](https://www.sigmaaldrich.com) 45년 이상의 경험과 전문성을 바탕으로 한 당사의 완전한 무균 시험 포트폴리오를 확인해 보십시오. 다양한 기기와 펌프, 멸균 배지 및 세척액으로 막 여과법이나 직접 접종법을 사용하더라도 규정 준수를 유지할 수 있도록 지원합니다. 확장된Steritest® 서비스 포트폴리오로 멸균 시험 업무 부담을 줄이고 핵심 실험실 활동에 집중하세요. 숙련된 응용 및 검증 엔지니어가 품질 관리 미생물학 실험실 내 방법 개발 및 검증 구현을 지원합니다. 또한 멸균 시험에 관한 기초 및 고급 기술 교육을 대면 또는 원격으로 제공합니다. [![브로셔: 음료 안전성 시험](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/neo-membrane-filteration/steritest-neo-brochure.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf) [브로셔: 무균 시험 종합 포트폴리오](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/191/851/steritest-system-brochure-br1495en-ms.pdf)   [![브로셔: 음료 안전성 시험](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/microbiological-testing/sterility-testing/neo-membrane-filteration/steritest-neo-brochure-2.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf) [포스터:Steritest® 시스템으로 완벽한 신뢰를 위한 완벽한 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/839/complete-solutions-steritest-system-poster-ps2737en-ms.pdf)   [![제약 미생물학 방법 개발 및 검증](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/support/product-services/BioM_Calibration_and_Verification.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation) [제약 미생물학 방법 개발 및 검증](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/product-services/validation-services/pharma-microbiology-method-development-validation)   [정보 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/campaigns/sterility-testing-consumables) __관련 기사__ - [Sterility Testing Culture Media & Rinsing Fluids](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-membrane-culture-media-rinsing-fluids) - [Steritest® NEO Membrane Filtration Sterility Test](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/steritest-neo-sterility-test) - [Steritest® Symbio Sterility Testing Pump Guide](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-hardware-accessories) - [밀리플렉스® 신속 시스템 2.0을 이용한 조기 미생물 검출](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/early-microbial-detection-enumeration-milliflex) - [Certified Reference Materials (CRMs) for pharmaceutical microbiology](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/certified-reference-materials-for-pharmaceutical-microbiology) - [Screen Cell-Based Immunotherapeutics for Microbial Contaminants Using the Milliflex® Rapid System](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/screen-cell-based-immunotherapeutics-for-microbial-contaminants) - [Sterility Testing of Products in Isopropyl Myristate](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-increased-chemical-compatibility) - [Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties](https://www.sigmaaldrich.com/KR/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/sterility-testing/sterility-testing-with-antimicrobial) __관련 제품 카테고리__ - [무균 시험용 소모품, 배지, 기구 및 소프트웨어](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/industrial-microbiology/sterility-testing-consumables-media-and-filtration) - [발열원 시험](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/industrial-microbiology/pyrogen-testing) 상부 __계속하려면 로그인하세요.__ 계속 읽으시려면 로그인하거나 계정을 생성하세요. 로그인__계정이 없으십니까?__등록 이 페이지는 고객의 편의를 위해 기계로 번역하였습니다. 정확한 번역을 제공하고자 노력하였으나 기계 번역은 완벽하지 않을 수 있습니다. 기계 번역된 내용에 만족하지 않으실 경우 영어 원문을 참고하시기 바랍니다. 지원[고객 지원](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/customer-support)[문의하기](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices)[자주 묻는 질문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[안전 데이터 시트(SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=sds)[인증서(COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/documents-search?tab=coa)[품질 및 규제](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/quality-and-regulatory-management)[계산기 및 앱](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/support/calculators-and-apps)[웹 세미나](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/webinars) 주문[주문 조회](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/order-lookup)[빠른 주문](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/quick-order)[맞춤형 제품](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/custom-products)[전자상거래 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) 회사[회사 소개](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/about-us)[책임](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/ssbi)[이벤트](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/events)[보도 자료](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/press)[프로그램](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/partnership-programs)[채용 정보](https://careers.merckgroup.com/global/en)[사무실](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/collections/offices) 소셜 미디어 [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __연구. Development. 생산__ 연구, 생명공학 개발 및 생산, 의약품 치료제 개발 및 생산을 위한 솔루션과 서비스를 제공하는 글로벌 생명과학 산업의 선도적인 공급업체입니다. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko) [씨그마 알드리치® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/bioreliance)[Millipore® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/millipore)[SAFC® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/safc)[Milli-Q® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/milliq)[Supelco® 솔루션](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, 독일 다름슈타트 및/또는 그 계열사. AI 학습 및 유사 기술을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝을 포함한 모든 권리 보유. 사이트내에 허용되지 않은 콘텐츠 사용 및 복제는 엄격히 금지됩니다. | 상호명 및 호스팅 서비스 제공: 씨그마알드리치코리아유한회사 | 대표자: 김우규, 이경재 |  주소:서울특별시 강남구 테헤란로 508, 해성2빌딩 3층 | 연락처: 02-2185-1700, [](https://www.sigmaaldrich.com)[sakr@merckgroup.com](mailto:sakr@merckgroup.com) | 사업자등록번호: 135-81-83999 | 통신판매업 신고:2020-서울강남-01294  [사업자 정보 확인](http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do?wrkr_no=1358183999) [사이트 이용 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/site-use-terms)|[개인정보 처리방침](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/privacy-statement)|[일반 판매 약관](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/terms-and-conditions)|[저작권 동의](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/life-science/legal/copyright-consent)|[사이트 맵](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/site-map)|[회원 탈퇴 요청](https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/services/support/remove-profile-kr) An unknown error has occured.