Accéder au contenu
Merck

AB5320B

Sigma-Aldrich

Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody

from rabbit, biotin conjugate

Synonyme(s) :

Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme

Sélectionner une taille de conditionnement


A propos de cet article

Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider

Source biologique

rabbit

Niveau de qualité

Conjugué

biotin conjugate

Forme d'anticorps

purified antibody

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

polyclonal

Espèces réactives

rat

Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)

mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)

Technique(s)

immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable

Numéro d'accès NCBI

Numéro d'accès UniProt

Conditions d'expédition

wet ice

Modification post-traductionnelle de la cible

unmodified

Informations sur le gène

human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)

Description générale

NG2 is a high molecular weight, integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan. It is found on the surfaces of an unusual class of glial cells within the developing and mature central nervous system that have the properties of oligodendrocyte precursor cells (i.e., O-2A progenitor cells). NG2 is also found on the surfaces of chondroblasts, proliferating capillary endothelial cells, some human melanoma cell lines, and on leukemic blasts in childhood acute lymphoblastic leukemia. The NG2 proteoglycan is likely to play a role in regulation of cell motility, axon outgrowth and the cellular responses to platelet-derived growth factor.
The unconjugated parent antibody (Cat. No. AB5320) has an observed molecular weight at ~270-300 kDa

Application

Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody is an antibody against NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan for use in IHC, ICC.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in paraffin embedded rat cortex tissue.

Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.

Remarque sur l'analyse

Control
Cryosections of rat cortex tissue
Evaluated by Immunohistochemistry in cryosections of rat cortex tissue.

Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in cryosections of rat cortex tissue.

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 2

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Deyu Hu et al.
Stem cell research & therapy, 15(1), 199-199 (2024-07-07)
Bone marrow-derived mesenchymal stem cell (BMMSC)-based therapy has become a major focus for treating liver fibrosis/cirrhosis. However, although these cell therapies promote the treatment of this disease, the heterogeneity of BMMSCs, which causes insufficient efficacy during clinical trials, has not
Meera Murgai et al.
Nature medicine, 23(10), 1176-1190 (2017-09-19)
A deeper understanding of the metastatic process is required for the development of new therapies that improve patient survival. Metastatic tumor cell growth and survival in distant organs is facilitated by the formation of a pre-metastatic niche that is composed
Sonja Rittchen et al.
Biomaterials, 56, 78-85 (2015-05-03)
Multiple sclerosis (MS) is a progressive demyelinating disease of the central nervous system (CNS). Many nerve axons are insulated by a myelin sheath and their demyelination not only prevents saltatory electrical signal conduction along the axons but also removes their
Alexander Balatskiy et al.
International journal of molecular sciences, 23(3) (2022-02-16)
The local development of atherosclerotic lesions may, at least partly, be associated with the specific cellular composition of atherosclerosis-prone regions. Previously, it was demonstrated that a small population of immature vascular smooth muscle cells (VSMCs) expressing both CD146 and neuron-glial
Qionghong Xie et al.
Cell death & disease, 13(12), 1044-1044 (2022-12-16)
Accumulating evidence indicates that the extracellular matrix (ECM) is not only a consequence of fibrosis, but also contributes to the progression of fibrosis, by creating a profibrotic microenvironment. Tenascin-C (TNC) is an ECM glycoprotein that contains multiple functional domains. We

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique