Merck
161772
Sigma-Aldrich
β-Methoxystyrene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
bp
50-56 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
SMILES string
COC=Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI key
CTHJQRHPNQEPAB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
119180275859194883
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
50-56 °C/0.6 mmHg (lit.)
bp
118-121 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
230-231 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Descripción general
β-Methoxystyrene undergoes reduction in the presence of calcium in liquid ammonia to yield methyl phenethyl ether.
Aplicación
β-Methoxystyrene was used in the synthesis of trans, trans-1-(aminomethyl)-2-methoxy-3-phenylcyclopropane.
pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
77 °C - closed cup
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Calcium metal in liquid ammonia for selective reduction of organic compounds.
Hwu JH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(4), 1493-1499 (1996)
Xingliang Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 61(25), 8961-8966 (1996-12-13)
trans,trans-1-(Aminomethyl)-2-methoxy-3-phenylcyclopropane (3) was synthesized in three steps from (Z)-beta-methoxystyrene and ethyl diazoacetate. Compound 3 was shown to be a substrate and inactivator of mitochondrial beef liver monoamine oxidase (MAO) with a partition ratio of 1428. MAO-catalyzed oxidation of 3 produces