191701
200
99.990 atom % D
liquid
NMR: suitable
101.4 °C (lit.)
3.8 °C (lit.)
[2H]O[2H]
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).