Todas las fotos(1)
237027
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
"100%", 99.96 atom % D
Sinónimos:
Methylene chloride-d2, Dideuteromethylenechloride
Fórmula lineal:
CD2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.94
Beilstein:
1733318
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
100
presión de vapor
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99.96 atom % D
ensayo
≥99.00%
formulario
liquid
envase
pk of 10 × 0.5 mL
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificado de Análisis
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Certificado de origen
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in