430994
Sigma-Aldrich
Zinc 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine
Dye content ~96 %
Empirical Formula (Hill Notation):
C48H48N8Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
802.34
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
composition
Dye content, ~96%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
677 nm
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)C(C)(C)C)c9ccc(cc79)C(C)(C)C)c%10ccc(cc%10c6n3)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H48N8.Zn/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)41-49-37(29)54-42-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)39(51-42)56-44-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)40(52-44)55-43-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-43)53-41;/h13-24H,1-12H3;/q-2;+2
InChI key
XWOSAEWCOSVNDP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.