435511
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine tetrakis(propoxylate-block-ethoxylate) tetrol
average Mn ~3,600
Sinónimos:
Tetronic 701
Fórmula lineal:
[-CH2N[(-CH2CH(CH3)O-)x[-CH2CH2O-]yH]2]2
Número de CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
Quality Level
mol wt
average Mn ~3,600
refractive index
n20/D 1.458
surface tension
36 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
600 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
softening point −21 °C
cloud point 18 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.02 g/mL at 25 °C
HLB
1 - 7
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
Terminal secondary tetrahydroxy-functional oligomer.
Application
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
Packaging
250 mL in poly bottle
Features and Benefits
Surface activity is dependent on the EO/PO ratio. Lower foaming, greater defoaming and reduced gelling tendencies relative to Pluronic® surfactants. Terminal secondary hydroxyl groups have lower reactivity and acidity than the primary hydroxyl groups in Pluronic® surfactants.
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point F
482.0 °F - closed cup
Flash Point C
> 250 °C - closed cup
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.