Merck
608513
Sigma-Aldrich
DL-Allantoin-5-13C,1-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 99% (CP)
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Empirical Formula (Hill Notation):
13CC3H615NN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.10
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
SMILES string
NC(=O)N[13CH]1[15NH]C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/i1+1,7+1
InChI key
POJWUDADGALRAB-SPBYTNOZSA-N
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
765929652296798096
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
106-108 °C
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+9
mass shift
M+2
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Ling Zhang et al.
American journal of human genetics, 96(4), 597-611 (2015-04-04)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most common cancers worldwide and the fourth most lethal cancer in China. However, although genomic studies have identified some mutations associated with ESCC, we know little of the mutational processes responsible.