720615
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Butyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in toluene
Sinónimos:
(R)-1-Butyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H26BNO
Peso molecular:
319.25
MDL number:
PubChem Substance ID:
optical activity
[α]22/D +75.0°, c = 1 in toluene
concentration
1 M in toluene
refractive index
n20/D 1.515
density
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCB1OC([C@H]2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H26BNO/c1-2-3-16-22-23-17-10-15-20(23)21(24-22,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19/h4-9,11-14,20H,2-3,10,15-17H2,1H3/t20-/m1/s1
InChI key
FUVQOWKGWXFWHP-HXUWFJFHSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
signalword
Danger
RIDADR
UN1294 - class 3 - PG 2 - Toluene, solution
WGK Germany
3
Flash Point F
42.8 °F
Flash Point C
6 °C
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.