Merck
762008
Ethyl N-phenylformimidate
97%
Sinónimos:
N-(Ethoxymethylene)aniline, N-Phenylformimidic acid ethyl ester, N-Phenylmethanimidic acid ethyl ester, Ethyl isoformanilide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 2,496.00
MXP 2,496.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-841-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ethyl N-phenylformimidate, 97%
InChI key
DRDBNKYFCOLNQO-CSKARUKUSA-N
InChI
1S/C9H11NO/c1-2-11-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
SMILES string
CCO\C=N\c1ccccc1
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528
density
1.006 g/mL at 25 °C
functional group
ether
Quality Level
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
552852W245615752002
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.378
density
1.006 g/mL at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C
functional group
ether
functional group
ester
functional group
-
functional group
carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.0 °F
flash_point_c
78.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)