Documentos
BAF369330021
SP Bel-Art® Sampling Scoop
white polystyrene, bowl capacity 63 mL (2 oz), pack of 12 ea
Materiales
white polystyrene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36933-0021
Al × L × An
1.0625 in. (27 mm) × 5.0625 in. (129 mm) × 1.75 in. (44 mm)
bowl L
3.6875 in. (94 mm)
cuenco capacidad
63 mL (2 oz)
bowl size × H
× 1.0625 in. (27 mm)
bowl width
1.75 in. (44 mm)
asa L
1.375 in. (3.5 cm)
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
BAF369330022BAF369330023BAF369330024
SP Bel-Art® Sampling Scoop white polystyrene, bowl capacity 63 mL (2 oz), pack of 12 ea
BAF369330021
SP Bel-Art® Sampling Scoop
SP Bel-Art® Sampling Scoop white polystyrene, bowl capacity 83 mL (2.7 oz), pack of 12 ea
BAF369330022
SP Bel-Art® Sampling Scoop
SP Bel-Art® Sampling Scoop white polystyrene, bowl capacity 125 mL (4 oz), pack of 12 ea
BAF369330023
SP Bel-Art® Sampling Scoop
SP Bel-Art® Sampling Scoop white polystyrene, bowl capacity 250 mL (8 oz) , 8 oz, pack of 12 ea
BAF369330024
SP Bel-Art® Sampling Scoop
material
white polystyrene
material
white polystyrene
material
white polystyrene
material
white polystyrene
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0021
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0022
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0023
manufacturer/tradename
Bel-Art F36933-0024
H × L × W
1.0625 in. (27 mm) × 5.0625 in. (129 mm) × 1.75 in. (44 mm)
H × L × W
1.125 in. (29 mm) × 5.5625 in. (141 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
H × L × W
1.25 in. (32 mm) × 6.25 in. (159 mm) × 2.1875 in. (56 mm)
H × L × W
1.625 in. (41 mm) × 7.4375 in. (189 mm) × 2.6875 in. (68 mm)
bowl L
3.6875 in. (94 mm)
bowl L
4.0625 in. (103 mm)
bowl L
4.8125 in. (122 mm)
bowl L
5.5 in. (140 mm)
Descripción general
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection. Available 50 sterile scoops per pack or 12 non-sterile scoops per pack.
Características y beneficios
  • Capacity is listed on each white scoop
  • Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
  • Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
  • One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
  • Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA