Documentos
BR781842
BRAND® microplate BRANDplates®, lipoGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Sinónimos:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, lipoGrade
NACRES:
NB.22
Materiales
colorless wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781842
tamaño
350 μL
96 wells
volumen de trabajo
350 μL
color
transparent
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
BR781840BR781780BR781782
material
colorless wells, polystyrene , flat bottom
material
colorless wells, polystyrene , round bottom
material
colorless wells, polystyrene , round bottom
material
colorless wells, flat bottom, polystyrene
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt (U-bottom)
feature
lid: no, skirt (U-bottom)
feature
lid: no, skirt (U-bottom)
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
BRAND 781842
manufacturer/tradename
BRAND 781840
manufacturer/tradename
BRAND 781780
manufacturer/tradename
BRAND 781782
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA