CLS3606060M
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 60 mL, porosity 10-15 μm
Sinónimos:
Corning® 36060
Seleccione un Tamaño
MXP 4,953.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 4,953.00
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 36060-60M
capacidad
60 mL
disco diám.
40 mm
tamaño de poro
10-15 μm porosity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)