GF02241144
Tin
rod, 15 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.75%
Sinónimos:
SN007945
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
118.71
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.75%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 022-411-44
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
L
1000 mm
diameter
15 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.