GF05406791

Vanadium

rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99.8%

Sinónimos:
V 007902
Empirical Formula (Hill Notation):
V
Número de CAS:
Peso molecular:
50.94
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

vapor pressure

8 mmHg ( 20 °C)

assay

99.8%

form

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 054-067-91

resistivity

24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C

L

500 mm

diameter

2.0 mm

bp

3380 °C (lit.)

mp

1890 °C (lit.)

density

6.11 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[V]

InChI

1S/V

Inchi Key

LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

WGK Germany

WGK 3

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.