Saltar al contenido
Merck
Todas las fotos(1)

Documentos clave

GF09949179

Stainless steel - AISI 316l

rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 5.0 mm diameter, length 100 mm

Sinónimos:

FF217908

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23

Formulario

rod

fabricante / nombre comercial

Goodfellow 099-491-79

Longitud

100 mm

diámetro

5.0 mm

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Descripción general

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Información legal

Product of Goodfellow

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico