Merck
GF11268963
Cinc
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinónimos:
Zinc, ZN000305
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
99.99%
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 112-689-63
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Xufeng Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1655-1657 (2006-04-04)
Highly oriented ZnO nanoneedle/nanorods arrays have been fabricated by direct oxidation of zinc foil in alkaline zincate ion solution at near room temperature (20 degrees C for nanoneedles, 30 degrees C for nanorods).
Chuanhui Xia et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(12), 10506-10510 (2012-03-14)
We have investigated the properties of Mn-doped ZnO nanocrystalline film growing on zinc foil by the hydrothermal method. X-ray photoelectron spectroscopy shows that the manganese ions exist as Mn2+ in the film. From UV-vis spectra, we observe a red shift
S Rondot et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5154), 1739-1741 (1994-03-25)
An x-ray projection microscope equipped with a charge-coupled device camera allows direct observation of zinc (Zn(2+)) ions diffusing in aqueous hydrochloric acid solution during the corrosion of zinc foil and pellets. Time series of microradiographic images with a lateral resolution
Conghua Lu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (33)(33), 3551-3553 (2006-08-22)
Large-scale, ultralong ZnO nanowire and nanobelt arrays with honeycomb-like micropatterns have been fabricated by hydrothermal oxidation of zinc foil in aqueous alkaline (NH4)2S2O8 solutions.
Lance Brockway et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(17), 6260-6267 (2013-03-23)
A simple method for the large-scale synthesis of gram quantities of compound semiconductor nanowires without the need for any external catalysts or templates is presented. This method is demonstrated using zinc phosphide (Zn3P2) and zinc antimonide (β-Zn4Sb3) nanowires as example