Merck
GF11497484
Cinc
foil, 10mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Sinónimos:
Zinc, ZN000250
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
MDL number:
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 114-974-84
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
10 mm × 0.1 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF13770637GF21329782GF48191676
vibrant-m
GF11497484
Cinc
vibrant-m
GF13770637
Cinc
vibrant-m
GF21329782
Cinc
vibrant-m
GF48191676
Cinc
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Zhengquan Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(22), 5823-5828 (2004-10-09)
A solution surface-erosion route was successfully employed to produce one-dimensional (1D) ZnO nanostructures. ZnO nanorod arrays and three-dimensional urchin-like assemblies could be selectively obtained with different manipulations. In this process, zinc foil was introduced to an organic solution system and
Pritesh Hiralal et al.
ACS nano, 4(5), 2730-2734 (2010-04-27)
Solid-state and flexible zinc carbon (or Leclanche) batteries are fabricated using a combination of functional nanostructured materials for optimum performance. Flexible carbon nanofiber mats obtained by electrospinning are used as a current collector and cathode support for the batteries. The
Yang Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(23), 6667-6673 (2007-05-31)
Well-aligned zinc oxide microrod and microtube arrays with high aspect ratios were fabricated on zinc foil by a simple solution-phase approach in an aqueous solution of ethylenediamine (en). The shape of the ZnO microstructures can be easily modulated from rods
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)