GF12675720

Nickel

foil, thickness 0.50 mm, 6 mm diameter, purity 99%

Sinónimos:
NI000586
Empirical Formula (Hill Notation):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

assay

99%

form

foil

manufacturer/tradename

Goodfellow 126-757-20

resistivity

6.97 μΩ-cm, 20°C

diam.

6 mm

thickness

0.50 mm

diameter

6 mm

bp

2732 °C (lit.)

mp

1453 °C (lit.)

density

8.9 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Ni]

InChI

1S/Ni

InChI key

PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N

Categorías relacionadas

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

pictograms

Exclamation markHealth hazard

signalword

Danger

hazcat

Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1

storage_class_code

6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects

WGK Germany

WGK 1

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Certificado de Análisis

Certificado de origen

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico