GF28514594
Hafnium
foil, 10mm disks, thickness 0.005mm, 97%
Sinónimos:
HF000110, Hafnium
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 285-145-94
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
size diam. × thickness
10 mm × 0.005 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.