para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | MXP 18,463.00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
99.99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 345-991-67
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 9.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
| form rod | form rod | form rod | form rod |
| manufacturer/tradename Goodfellow 345-991-67 | manufacturer/tradename Goodfellow 538-762-56 | manufacturer/tradename Goodfellow 248-961-11 | manufacturer/tradename Goodfellow 191-491-49 |
| mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) |
| density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?