GF36547724

Niobium

rod, 100mm, diameter 30.0mm, annealed, 99.9%

Sinónimos:
Niobium, Columbium, NB007942
Empirical Formula (Hill Notation):
Nb
Número de CAS:
Peso molecular:
92.91
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

assay

99.9%

form

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 365-477-24

resistivity

13-16 μΩ-cm, 20°C

size L × diam.

100 mm × 30.0 mm

bp

4742 °C (lit.)

mp

2468 °C (lit.)

density

8.57 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Nb]

InChI

1S/Nb

InChI key

GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.

Legal Information

Product of Goodfellow

WGK Germany

nwg

Flash Point F

Not applicable

Flash Point C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.