GF45525146
Aluminum
foil, thickness 0.20 mm, length 1 m, purity 99%
Sinónimos:
AL000612
Empirical Formula (Hill Notation):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-251-46
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L
1 m
thickness
0.20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
WGK Germany
WGK 3
Flash Point F
Not applicable
Flash Point C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.