Merck
GF52110166
Cinc
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Sinónimos:
Zinc, ZN000250
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
99.95%
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 521-101-66
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.1 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF21329782GF14966006GF30176951
Zinc foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
GF52110166
Zinc
Zinc foil, 100x100mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
GF21329782
Zinc
Zinc foil, 2m coil, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
GF14966006
Zinc
Zinc foil, 0.5m coil, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
GF30176951
Zinc
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 521-101-66
manufacturer/tradename
Goodfellow 213-297-82
manufacturer/tradename
Goodfellow 149-660-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 301-769-51
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD
Tandra Ghoshal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 9(9), 5586-5591 (2009-11-26)
Nanowire arrays of zinc oxide were synthesized on zinc foil by a simple thermal evaporation process. Morphologies and sizes of the synthesized nanostructures were varied by varying the reaction time and the surface roughness of the substrate. Self-catalytic liquid-solid mechanism
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)
S Rondot et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5154), 1739-1741 (1994-03-25)
An x-ray projection microscope equipped with a charge-coupled device camera allows direct observation of zinc (Zn(2+)) ions diffusing in aqueous hydrochloric acid solution during the corrosion of zinc foil and pellets. Time series of microradiographic images with a lateral resolution
Xufeng Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1655-1657 (2006-04-04)
Highly oriented ZnO nanoneedle/nanorods arrays have been fabricated by direct oxidation of zinc foil in alkaline zincate ion solution at near room temperature (20 degrees C for nanoneedles, 30 degrees C for nanorods).