Merck
GF58297999
Cinc
foil, 300x300mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Sinónimos:
Zinc, ZN000325
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
99.99%
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 582-979-99
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
300x300 mm × 1.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF74692255GF99211181GF62845296
Zinc foil, 300x300mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
GF58297999
Zinc
Zinc foil, 8mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
GF74692255
Zinc
Zinc foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
GF99211181
Zinc
Zinc foil, 50mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
GF62845296
Zinc
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 582-979-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 746-922-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 992-111-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 628-452-96
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Yang Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(23), 6667-6673 (2007-05-31)
Well-aligned zinc oxide microrod and microtube arrays with high aspect ratios were fabricated on zinc foil by a simple solution-phase approach in an aqueous solution of ethylenediamine (en). The shape of the ZnO microstructures can be easily modulated from rods
Pritesh Hiralal et al.
ACS nano, 4(5), 2730-2734 (2010-04-27)
Solid-state and flexible zinc carbon (or Leclanche) batteries are fabricated using a combination of functional nanostructured materials for optimum performance. Flexible carbon nanofiber mats obtained by electrospinning are used as a current collector and cathode support for the batteries. The
Zhengquan Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(22), 5823-5828 (2004-10-09)
A solution surface-erosion route was successfully employed to produce one-dimensional (1D) ZnO nanostructures. ZnO nanorod arrays and three-dimensional urchin-like assemblies could be selectively obtained with different manipulations. In this process, zinc foil was introduced to an organic solution system and
Hongqin Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 1(9), 2086-2091 (2010-04-02)
Zinc, silicon, and steel superhydrophobic surfaces were prepared by a simple solution-immersion technique. In the case of zinc, the method consists of dipping of the substrate in a prehydrolyzed methanol solution of 1H,1H,2H,2H-(perfluorooctyl)trichlorosilane [CF(3)(CF(2))(5)(CH(2))(2)SiCl(3), PFTS] for 24 h at 50
Huibo Chen et al.
Nanoscale research letters, 5(3), 570-575 (2009-01-01)
We reported the optical and wettability properties of aligned zinc oxide micro/nanotube arrays, which were synthesized on zinc foil via a simple hydrothermal method. As-synthesized ZnO micro/nanotubes have uniform growth directions along the [0001] orientations with diameters in the range