Merck
GF63204566
Molybdenum
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinónimos:
MO000220
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.9%
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 632-045-66
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF58825288GF98671977GF52304622
Molybdenum foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
GF63204566
Molybdenum
Molybdenum foil, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
GF58825288
Molybdenum
Molybdenum foil, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
GF98671977
Molybdenum
Molybdenum foil, thickness 0.03 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
GF52304622
Molybdenum
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 632-045-66
manufacturer/tradename
Goodfellow 588-252-88
manufacturer/tradename
Goodfellow 986-719-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 523-046-22
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA