Merck
GF66114918
Molybdenum
wire, 0.635 mm diameter, length 1 m, purity 99.95%
Sinónimos:
MO005151
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 6,055.00
MXP 6,055.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 661-149-18
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
L
1 m
diameter
0.635 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF76460676GF47190753GF92487640
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 661-149-18
manufacturer/tradename
Goodfellow 764-606-76
manufacturer/tradename
Goodfellow 471-907-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 924-876-40
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)