Merck
GF80815776
Molybdenum
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, annealed, 99.9%
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinónimos:
Molybdenum, MO000200
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.9%
formulario
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 808-157-76
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25 x 25 mm × 0.01 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF40715355GF77961415GF81289840
Molybdenum foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, annealed, 99.9%
GF80815776
Molybdenum
Molybdenum foil, 15mm disks, thickness 0.01mm, annealed, 99.9%
GF40715355
Molybdenum
Molybdenum foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.0125mm, 99.9%
GF77961415
Molybdenum
Molybdenum foil, 6mm disks, thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
GF81289840
Molybdenum
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 808-157-76
manufacturer/tradename
Goodfellow 407-153-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 779-614-15
manufacturer/tradename
Goodfellow 812-898-40
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA
Michael N Evans
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 22(14), 2211-2219 (2008-06-11)
A reactor for converting cellulose into carbon monoxide for subsequent oxygen isotopic analysis via continuous flow isotope ratio mass spectrometry is described. The system employs an induction heater to produce temperatures >or=1500 degrees C within a molybdenum foil crucible positioned
Dattatray J Late et al.
Nanotechnology, 19(26), 265605-265605 (2008-07-02)
Nanocrystalline lanthanum hexaboride (LaB(6)) films have been deposited on molybdenum foil by the pulsed laser deposition (PLD) technique. The as-deposited films were characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The XRD pattern shows
P Kielczynski et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 46(1), 233-238 (2008-02-02)
In this paper the theoretical analysis and the results of testing of a piezoelectric cantilever for the investigation of material surfaces are presented. The cantilever consists of a thin piezoelectric plate bonded with a thin metal (e.g., molybdenum) foil. The
Charles F Baker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (9)(9), 1298-1303 (2004-07-15)
New molybdenum(VI) nitride oxides were synthesised by the reaction of strontium nitride and calcium nitride with molybdenum foil at high temperature in sealed stainless steel crucibles. The reactions yielded single crystalline products determined by X-ray diffraction to form complex structures
Viswanathan S Saji et al.
ChemSusChem, 5(7), 1146-1161 (2012-06-14)
The electrochemical behaviors of molybdenum and its oxides, both in bulk and thin film dimensions, are critical because of their widespread applications in steels, electrocatalysts, electrochromic materials, batteries, sensors, and solar cells. An important area of current interest is electrodeposited